Search Thermo Fisher Scientific
Os funis de separação Nalgene são uma alternativa mais segura que o vidro. Eles não vão quebrar nem lascar em meio à agitação do trabalho diário no laboratório. Desfrute do seu peso leve e da sua facilidade de manuseio. Confie nos funis de separação Nalgene da Thermo Scientific, feitos de copolímero de polipropileno (PPCO) e fluoropolímero (FEP) de grau laboratorial da mais alta qualidade, para extraíveis seguramente baixos em uma ampla variedade de aplicações laboratoriais.
Escolha o polipropileno por seu baixo custo e boa compatibilidade química com uma ampla variedade de produtos químicos de laboratório. O FEP oferece o que há de mais avançado em resistência e inércia químicas para as separações de fase líquida mais exigentes. Confie no desempenho sem vazamentos com a nossa garantia Nalgene à prova de vazamentos*.
Funil de separação de PPCO Nalgene com tampa de rosca | Funil de separação de FEP Nalgene com tampa de rosca |
Custo mais baixo, branco leitoso, boa resistência química | Resistência química excepcional, melhor transparência |
![]() | ![]() |
Tampa aparafusada | Tampa aparafusada |
Faixa de tamanho 125 ml - 1000 ml | Faixa de tamanho 125 ml - 2000 ml |
Estrutura de PPCO com tampa de PP | Estrutura de FEP com tampa de ETFE |
Conjunto da torneira TFE | Conjunto da torneira TFE |
Branco leitoso translúcido | Embaçamento branco claro |
Autoclavável** | Autoclavável** |
Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1550 para uso alimentar |
Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) |
Sem ftalatos | Sem ftalatos |
PPCO Nalgene Funil de separação com tampa de rosca | FEP Nalgene Funil de separação com tampa de rosca | |
Ácidos, diluídos ou fracos | E | E |
Ácidos^ fortes, concentrados | G | E |
Álcoois, alifáticos | E | E |
Aldeídos | G | E |
Bases/álcalis | E | E |
Ésteres | G | E |
Hidrocarbonetos, alifáticos | G | E |
Hidrocarbonetos, aromáticos | N | E |
Hidrocarbonetos, halogenados | N | E |
Cetonas, aromáticas | N | E |
Agentes oxidantes, fortes | F | E |
Para obter um guia de resistência química mais detalhado por temperatura química e temperatura de aplicação, consulte o Guia de resistência química ou solicite um pôster impresso para o seu laboratório ou entre em contato com o Suporte técnico Nalgene.
E | Sem danos após 30 dias de exposição constante a 20 ° C. |
G | Pouco ou nenhum dano após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
F | Algum efeito após 7 dias de exposição constante a 20 °C. |
N | Não recomendado. Podem ocorrer danos imediatos. |
*O termo "à prova de vazamentos" se aplica aos produtos Nalgene da Thermo Scientific que atendem aos seguintes critérios: a) Sistemas de fechamento de garrafa/frasco/funil com tampas menores que 100 mm, depois de enchidos com água, invertidos, suportam pressão de ar de 2 psig por 2 minutos, sem vazamento de água; b) Sistemas de fechamento de garrafa/funil/frasco maiores que 100 mm depois de enchidos com água, invertidos por 15 minutos e sem vazamento de água. Nota: esses testes, usando outros líquidos, podem não produzir os mesmos resultados. Para garantir o uso seguro, os clientes são aconselhados a testar frascos e tampas Nalgene sob condições das aplicações planejadas. Os produtos Nalgene são à prova de vazamentos em temperatura e pressão ambientes quando usados com suas tampas Nalgene.
**Autoclavável, exceto a torneira, que é facilmente removida e esterilizada quimicamente.
^ Exceto ácidos oxidantes; para ácidos oxidantes, consulte "Agentes oxidantes, fortes".
Para obter um guia mais detalhado de resistência química sobre temperatura de aplicação e produto químico, consulte o Quadro de resistência química Nalgene ou entre em contato com
technicalsupport@thermofisher.com.