Search Thermo Fisher Scientific
Os funis de plástico Nalgene são uma alternativa mais segura que o vidro. Eles não quebram nem lascam em meio à agitação do trabalho diário no laboratório, e não deformam nem corroem como os funis metálicos. Desfrute do seu peso leve e da sua facilidade de manuseio.
Você pode confiar nos funis Nalgene. Eles são produzidos com copolímero de polipropileno (PPCO) de grau laboratorial da mais alta qualidade, polietileno de alta densidade (HDPE), polietileno de baixa densidade (LDPE) e polipropileno (PP) para extraíveis seguramente baixos e são compatíveis com uma ampla gama de materiais de laboratório.
Com tantos tamanhos e estilos, existem funis de plástico Nalgene para atender a uma ampla variedade de aplicações laboratoriais.
PPCO Nalgene Funis analíticos com haste longa | Funis para pó de PPCO Nalgene | Funis de uso geral de PPCO Nalgene | Funis grandes de HDPE Nalgene | Funis reforçados de LDPE Nalgene | Funis de Büchner de PPCO Nalgene |
Design clássico de haste longa | Design clássico de haste com orifício largo | Transição do funil cônico largo para a haste | Tamanho grande, design clássico | Super-resistente para condições de trabalho difíceis | Design Büchner clássico em plástico à prova de estilhaçamento |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Use com papéis de filtro padrão para técnicas analíticas | Use na transferência de pó, produtos químicos cristalinos para preparação de reagentes | Use para transferir líquidos, pastas, sólidos pequenos, grânulos/pó ou amostras viscosas, reagentes | Use para transferir grandes volumes de líquidos | Funis mais resistentes disponíveis para uso pesado | Substitui os funis Büchner de cerâmica para preparação e tratamento de amostra sólida. Design de duas peças, fácil de limpar |
As nervuras externas impedem o bloqueio de ar | As nervuras externas impedem o bloqueio de ar | Sem nervuras | As nervuras externas/internas impedem o bloqueio de ar | Com nervuras | Sem nervuras |
Diâmetro superior 34 mm - 158 mm | Diâmetro superior 65 mm - 147 mm | Diâmetro superior 65 mm - 155 mm | Diâmetro superior 201 mm - 258 mm | Diâmetro superior 101 mm - 248 mm | Diâmetro superior 59 mm - 172 mm |
Adapta-se a papéis de filtro de tamanho padrão | Adapta-se a papéis de filtro de tamanho padrão | ||||
PPCO | PPCO | PPCO ou HDPE | HDPE | LDPE | PP |
Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido | Branco leitoso | Branco leitoso | Opaco, branco |
Faixa de temperatura -40 °C a 121 °C | Faixa de temperatura -40 °C a 121 °C | Faixa de temperatura PPCO: -40 °C a 121 °C HDPE: -100 °C a 120 °C | Faixa de temperatura -100 °C a 120 °C | Faixa de temperatura: -76 °C a 70 °C | Faixa de temperatura 0 oC a 135 oC |
Autoclavável | Autoclavável | O PPCO é autoclavável; o HDPE não | Não leve à autoclave | Não leve à autoclave | Autoclavável |
Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar 1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar |
Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) |
Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos |
PPCO Nalgene Funis analíticos com haste longa | Funis para pó de PPCO Nalgene | Funis de uso geral de PPCO Nalgene | Funis grandes de HDPE Nalgene | Funis reforçados de LDPE Nalgene | Funis de Büchner de PPCO Nalgene | |
Ácidos, diluídos ou fracos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ácidos^ fortes, concentrados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Álcoois, alifáticos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Aldeídos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bases/álcalis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ésteres | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hidrocarbonetos, alifáticos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hidrocarbonetos, aromáticos | — | — | — | — | — | — |
Hidrocarbonetos, halogenados | — | — | — | — | — | — |
Cetonas, aromáticas | — | — | — | — | — | — |
Agentes oxidantes, fortes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
— | — | — | — | — |
1. HDPE e LDPE são aceitáveis para: Produtos aquosos, não ácidos; podem conter sal, açúcar ou ambos (pH acima de 5,0). Laticínios e modificações; emulsões de óleo em água, alto ou baixo teor de gordura. Produtos de panificação úmidos com superfície contendo gordura não livre ou óleo. Sólidos secos com as superfícies contendo gordura não livre ou óleo (não são necessários testes finais) e em todas as condições, conforme descrito na Tabela 2 do Regulamento 177.1520 da FDA, exceto a condição A – esterilização a alta temperatura (por exemplo, acima de 100 °C/212 °F)
+As classificações são para exposição intermitente de curto prazo. Lave bem entre os usos.
^Exceto ácidos oxidantes; para ácidos oxidantes, consulte "Agentes oxidantes, fortes"
Precisa de suporte técnico? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas para obter suporte técnico e suporte a aplicações de produtos de laboratório pelo e-mail technicalsupport@thermofisher.com.