Search Thermo Fisher Scientific
Os balões volumétricos Nalgene são uma alternativa mais segura que o vidro. Eles não vão quebrar nem lascar em meio à agitação do trabalho diário no laboratório. Desfrute do seu peso leve e da sua facilidade de manuseio. Simplifique as leituras de volume: o líquido na volumetria de plástico não forma um menisco, então o nível do líquido evita confusão e erros. Cada balão é calibrado manual e individualmente, gravado e marcado com uma linha de enchimento de volume para proporcionar precisão e exatidão Classe B da ASTM E228/ISO 384 durante a vida útil do produto.
Confie nos balões volumétricos Nalgene da Thermo Scientific, feitos de copolímero de polipropileno (PPCO) e polimetilpenteno (PMP) de grau laboratorial da mais alta qualidade, para extraíveis seguramente baixos em uma ampla variedade de aplicações laboratoriais. Escolha o polipropileno por seu baixo custo e boa compatibilidade química com uma ampla variedade de produtos químicos de laboratório. Obtenha também maior resistência química e clareza com o PMP. Desfrute de um desempenho sem vazamentos com a nossa garantia à prova de vazamentos* Nalgene.
Balão volumétrico de PPCO Nalgene com tampa de rosca | Balão volumétrico de PMP Nalgene com tampa de rosca |
Custo mais baixo, branco leitoso, boa resistência química | Melhor clareza e resistência química |
![]() | ![]() |
Tampa aparafusada | Tampa aparafusada |
Linha de enchimento gravada e marcada | Linha de enchimento gravada e marcada |
50 ml - 1000 ml | 50 ml - 1000 ml |
Frasco de PPCO com tampa de PP | Frasco de PMP com tampa de PP |
Branco leitoso translúcido | Embaçamento branco claro |
Atende aos requisitos de precisão da ASTM E288 e ISO 384, Classe B | Atende aos requisitos de precisão da ASTM E288 e ISO 384, Classe B |
TC/TD calibrado a 20 °C | TC/TD calibrado a 20 °C |
Autoclavável, mas afetará a precisão | Autoclavável, mas afetará a precisão |
Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar | Sem conformidade alimentar |
Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) |
Sem ftalatos | Sem ftalatos |
Balão volumétrico de PPCO Nalgene com tampa de rosca | Balão volumétrico de PMP Nalgene com tampa de rosca | |
Ácidos: diluídos ou fracos | E | E |
Ácidos^: fortes, concentrados | G | E |
Álcoois, alifáticos | E | E |
Aldeídos | G | G |
Bases/álcalis | E | E |
Ésteres | G | E |
Hidrocarbonetos, alifáticos | G | G |
Hidrocarbonetos, aromáticos | N | N |
Hidrocarbonetos, halogenados | N | N |
Cetonas, aromáticas | N | F |
Agentes oxidantes, fortes | F | G |
Para obter um guia de resistência química mais detalhado por temperatura química e temperatura de aplicação, consulte o Guia de resistência química ou solicite um pôster impresso para o seu laboratório ou entre em contato com o Suporte técnico Nalgene.
E | Sem danos após 30 dias de exposição constante a 20 ° C. |
G | Pouco ou nenhum dano após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
F | Algum efeito após 7 dias de exposição constante a 20 °C. |
N | Não recomendado. Podem ocorrer danos imediatos. |
*O termo "à prova de vazamentos" se aplica aos produtos Nalgene da Thermo Scientific que atendem aos seguintes critérios: a) Sistemas de fechamento de garrafa/frasco/funil com tampas menores que 100 mm, depois de enchidos com água, invertidos, suportam pressão de ar de 2 psig por 2 minutos, sem vazamento de água; b) Sistemas de fechamento de garrafa/funil/frasco maiores que 100 mm depois de enchidos com água, invertidos por 15 minutos e sem vazamento de água. Nota: esses testes, usando outros líquidos, podem não produzir os mesmos resultados. Para garantir o uso seguro, os clientes são aconselhados a testar frascos e tampas Nalgene sob condições das aplicações planejadas. Os produtos Nalgene são à prova de vazamentos em temperatura e pressão ambientes quando usados com suas tampas Nalgene.
^Exceto para ácidos oxidantes, consulte "Agentes oxidantes, fortes"
Para obter um guia mais detalhado de resistência química sobre temperatura de aplicação e produto químico, consulte o Quadro de resistência química Nalgene ou entre em contato com
technicalsupport@thermofisher.com.