Search Thermo Fisher Scientific
Os garrafões Nalgene de polipropileno e copolímero de polipropileno são itens essenciais para o laboratório por armazenarem e dispensarem líquidos de grande volume onde a autoclavabilidade é desejada. Sua estrutura robusta pode suportar uma batida no laboratório ou em campo. Eles são compatíveis com uma grande variedade de reagentes laboratoriais. O estilo de corpo redondo facilita a mistura eficiente. O estilo de corpo retangular proporciona eficiência de espaço: disponha vários garrafões lado a lado para criar um banco de reagentes laboratoriais bem organizado ou otimizar o espaço de carga no campo.
Os garrafões de copolímero de polipropileno e polipropileno oferecem excelente compatibilidade química com uma ampla variedade de reagentes laboratoriais, incluindo a maioria dos ácidos, bases, álcoois, aldeídos, ésteres e hidrocarbonetos alifáticos. Escolha o polipropileno para aplicações em temperaturas mais altas de até 135 °C. O copolímero de polipropileno é adequado para aplicações em temperaturas mais baixas, pois mantém sua resistência protetora contra impactos até -40 °C. Ambos os materiais são autoclaváveis.
Para classificações de compatibilidade química por produto químico específico e temperatura de aplicação, consulte o Guia de resistência química Nalgene ou solicite uma cópia do quadro impresso. Os garrafões de copolímero de polipropileno e polipropileno são feitos apenas de resina de grau laboratorial de alta qualidade que esteja em conformidade com uma série de especificações regulamentares, incluindo: USP Classe VI, monografias EP, diretivas de contato com alimentos da UE, CONEG, RoHS, CA Prop 65, SARA Título III Seção 313 e 21 CFR Parte 177.1520 para contato com alimentos. Para reclamações regulamentares e certificações aplicáveis a garrafões Nalgene específicos, entre em contato com o Suporte regulatório da Nalgene.
Para obter ajuda na escolha do garrafão Nalgene da Thermo Scientific que seja perfeito para as aplicações laboratoriais, use o nosso guia de seleção on-line ou, para assistência pessoal, entre em contato com a equipe de Suporte técnico Nalgene.
Garrafão redondo de boca estreita com torneira (séries 2319 e 8319 na Ásia-Pacífico) | Garrafão redondo de boca estreita (séries 2250 e 8250 na Ásia-Pacífico) | Garrafão redondo de boca larga (série 2235) | Garrafão redondo de boca estreita com porta de tubulação (série 2301) | Garrafão retangular com torneira (série 2321) | Garrafão retangular (série 2212) |
Dispensa de água e reagentes do laboratório. Compatível com esterilização por autoclavagem | Armazenamento e transporte de líquidos. Aplicações em que a autoclavagem é necessária. | Armazenamento de líquidos onde a autoclavagem é necessária. A boca larga permite fácil acesso para enchimento e limpeza | Para dispensa de líquidos alimentados por gravidade através de tubos. Aplicações em que a autoclavagem é necessária. | Dispensa de água e reagentes do laboratório. Excelente escolha para bancos de reagentes que fazem uso eficiente do espaço. Autoclavável | Armazenamento com uso eficiente do espaço para soluções de laboratório de grande volume onde a autoclavagem é necessária |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PP com tampa de PP branca/vedação de TPE, torneira de PP | PP com tampa de PP branca/vedação de TPE | PPCO com tampa de PP branca | PP com tampa de PP branca/vedação de TPE | PPCO com tampa de PP branca, torneira de PP | PPCO com tampa de PP branca |
Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Retangular | Retangular |
Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido |
10 l (2,5 gal.) - 50 l (13 gal.) | 10 l (2,5 gal.) - 50 l (13 gal.) | 10 l (2,5 gal.) - 20 l (5 gal.) | 10 l (2,5 gal.) - 20 l (5 gal.) | 9 l (2 gal.) - 20 l (5 gal.) | 9 l (2 gal.) - 20 l (5 gal.) |
Boca estreita | Boca estreita | Boca larga | Boca estreita | Boca larga | Boca larga |
Torneira | Sem drenagem | Sem drenagem | Porta do adaptador de tubo | Torneira | Sem drenagem |
À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* |
Faixa de temperatura: 0 °C a 135 °C | Faixa de temperatura: 0 °C a 135 °C | Faixa de temperatura: -40 °C a 121 °C | Faixa de temperatura: 0 °C a 135 °C | Faixa de temperatura: -40 °C a 121 °C | Faixa de temperatura: -40 °C a 121 °C |
Autoclavável | Autoclavável | Autoclavável | Autoclavável | Autoclavável | Autoclavável |
Graduado em litros e galões | Graduado em litros e galões | Graduado em litros e galões | Graduado em litros e galões | Graduado em litros e galões | Graduado em litros e galões |
Alças de ombro moldadas | Alças de ombro moldadas | Alças de ombro moldadas | Alças de ombro moldadas | Alça de aço inoxidável e 20 l com pega moldada | Alça de aço inoxidável e 20 l com pega moldada |
Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar |
Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) |
Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos |
Garrafão redondo de boca estreita com torneira (séries 2319 e 8319 na Ásia-Pacífico) | Garrafão redondo de boca estreita (séries 2250 e 8250 na Ásia-Pacífico) | Garrafão redondo de boca larga (série 2235) | Garrafão redondo de boca estreita com porta de tubulação (série 2301) | Garrafão retangular com torneira (série 2321) | Garrafão retangular (série 2212) | |
Ácidos, diluídos ou fracos | E | E | E | E | E | E |
Ácidos^ fortes, concentrados | G | G | G | G | G | G |
Álcoois, alifáticos | E | E | E | E | E | E |
Aldeídos | G | G | G | G | G | G |
Bases/álcalis | E | E | E | E | E | E |
Ésteres | G | G | G | G | G | G |
Hidrocarbonetos, alifáticos | G | G | G | G | G | G |
Hidrocarbonetos, aromáticos | N | N | N | N | N | N |
Hidrocarbonetos, halogenados | N | N | N | N | N | N |
Cetonas, aromáticas | N | N | N | N | N | N |
Agentes oxidantes, fortes | F | F | F | F | F | F |
Para obter um guia de resistência química mais detalhado por temperatura química e temperatura de aplicação, consulte o Guia de resistência química ou solicite um pôster impresso para o seu laboratório ou entre em contato com o Suporte técnico Nalgene.
E | Sem danos após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
G | Pouco ou nenhum dano após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
F | Algum efeito após 7 dias de exposição constante a 20 °C. |
N | Não recomendado. Podem ocorrer danos imediatos. |
Nota de rodapé:
*O termo "à prova de vazamentos" se aplica aos produtos Nalgene da Thermo Scientific que atendem aos seguintes critérios: a) Sistemas de fechamento de garrafa/frasco/funil com tampas menores que 100 mm, depois de enchidos com água, invertidos, suportam pressão de ar de 2 psig por 2 minutos, sem vazamento de água; b) Sistemas de fechamento de garrafa/funil/frasco maiores que 100 mm depois de enchidos com água, invertidos por 15 minutos e sem vazamento de água. Nota: esses testes, usando outros líquidos, podem não produzir os mesmos resultados. Para garantir o uso seguro, os clientes são aconselhados a testar os frascos e tampas Nalgene da Thermo Scientific sob as condições das aplicações planejadas. Os produtos Nalgene da Thermo Scientific são à prova de vazamentos em temperatura e pressão ambientes quando usados com suas tampas Nalgene.
^Exceto para ácidos oxidantes, consulte "Ácidos oxidantes, fortes".