Search Thermo Fisher Scientific
Pequenos, mas poderosos, os garrafões Nalgene de 4 l (1 gal.) e Lowboys Nalgene de 8 l (2 gal.) armazenam e dispensam com segurança reagentes laboratoriais valiosos. Sua estrutura robusta pode suportar anos de uso em condições laboratoriais normais. Feitos apenas de materiais plásticos da mais alta qualidade que atendem a padrões laboratoriais, farmacêuticos e alimentares; sem aditivos desnecessários para contaminar os reagentes valiosos.
Para classificações de compatibilidade química por produto químico específico e temperatura de aplicação, consulte o Guia de resistência química Nalgene ou solicite uma cópia do quadro impresso. Os garrafões Nalgene são feitos apenas de resina de grau laboratorial de alta qualidade que estejam em conformidade com uma série de especificações regulamentares, incluindo: USP Classe VI, monografias EP, diretivas de contato com alimentos da UE, CONEG, RoHS, CA Prop 65, SARA Título III Seção 313 e 21 CFR Parte 177 para contato com alimentos. Para reclamações regulamentares e certificações aplicáveis a garrafões Nalgene específicos, entre em contato com o Suporte regulatório da Nalgene.
Para obter ajuda na escolha do garrafão Nalgene da Thermo Scientific que seja perfeito para as aplicações laboratoriais, use o nosso guia de seleção on-line ou, para assistência pessoal, entre em contato com a equipe de Suporte técnico Nalgene.
Garrafão redondo de boca estreita com torneira, LDPE (2318-0010, 8318-0010 na Ásia-Pacífico) | Lowboy com torneira, PPCO (2324-0008) | Lowboy com torneira, HDPE (2323-0008) |
Dispensador clássico de água deionizada e reagente de laboratório | O design de baixo perfil cabe em prateleiras com espaço mínimo, como dentro de uma geladeira ou sobre uma pia. É possível empilhar até 3 na altura para um banco de reagentes. Autoclavável | O design de baixo perfil cabe em prateleiras com espaço mínimo, como dentro de uma geladeira ou sobre uma pia. É possível empilhar até 3 na altura para um banco de reagentes. |
Garrafão de LDPE com tampa de PP e torneira | Lowboy de PPCO com tampa de PP e torneira | Lowboy de HDPE com tampa de PP e torneira |
Redondo | Design Lowboy | Design Lowboy |
Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido |
4 l (1 gal.) | 8 l (2 gal.) | 8 l (2 gal.) |
Boca estreita | Boca estreita | Boca estreita |
Torneira | Torneira | Torneira |
À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* |
Faixa de temperatura: -76 °C a 70 °C | Faixa de temperatura: -40 °C a 121 °C | Faixa de temperatura: -100 °C a 120 °C |
Não autoclavável | Autoclavável | Não autoclavável |
Graduado em litros e galões | Sem graduações | Sem graduações |
Alças de ombro moldadas | Alça moldada | Alça moldada |
Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 |
Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) |
Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos |
Garrafão redondo de boca estreita com torneira, LDPE (2318-0010, 8318-0010 na Ásia-Pacífico) | Lowboy com torneira, PPCO (2324-0008) | Lowboy com torneira, HDPE (2323-0008) | |
Ácidos, diluídos ou fracos | E | E | E |
Ácidos^ fortes, concentrados | G | G | G |
Álcoois, alifáticos | E | E | E |
Aldeídos | G | G | G |
Bases/álcalis | E | E | E |
Ésteres | G | G | G |
Hidrocarbonetos, alifáticos | F | G | G |
Hidrocarbonetos, aromáticos | N | N | N |
Hidrocarbonetos, halogenados | N | N | N |
Cetonas, aromáticas | N | N | N |
Agentes oxidantes, fortes | F | F | F |
Para obter um guia de resistência química mais detalhado por temperatura química e temperatura de aplicação, consulte o Guia de resistência química ou solicite um pôster impresso para o seu laboratório ou entre em contato com o Suporte técnico Nalgene.
E | Sem danos após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
G | Pouco ou nenhum dano após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
F | Algum efeito após 7 dias de exposição constante a 20 °C. |
N | Não recomendado. Podem ocorrer danos imediatos. |
Nota de rodapé:
1. HDPE e LDPE são aceitáveis para: Produtos aquosos, não ácidos; podem conter sal, açúcar ou ambos (pH acima de 5,0). Laticínios e modificações; emulsões de óleo em água, alto ou baixo teor de gordura. Produtos de panificação úmidos com superfície contendo gordura não livre ou óleo. Sólidos secos com as superfícies contendo gordura não livre ou óleo (não são necessários testes finais) e em todas as condições, conforme descrito na Tabela 2 do Regulamento 177.1520 da FDA, exceto a condição A – esterilização a alta temperatura (por exemplo, acima de 100 °C/212 °F)
*O termo "à prova de vazamentos" se aplica aos produtos Nalgene da Thermo Scientific que atendem aos seguintes critérios: a) Sistemas de fechamento de garrafa/frasco/funil com tampas menores que 100 mm, depois de enchidos com água, invertidos, suportam pressão de ar de 2 psig por 2 minutos, sem vazamento de água; b) Sistemas de fechamento de garrafa/funil/frasco maiores que 100 mm depois de enchidos com água, invertidos por 15 minutos e sem vazamento de água. Nota: esses testes, usando outros líquidos, podem não produzir os mesmos resultados. Para garantir o uso seguro, os clientes são aconselhados a testar os frascos e tampas Nalgene da Thermo Scientific sob as condições das aplicações planejadas. Os produtos Nalgene da Thermo Scientific são à prova de vazamentos em temperatura e pressão ambientes quando usados com suas tampas Nalgene.
^Exceto para ácidos oxidantes, consulte "Ácidos oxidantes, fortes".
Para obter assistência na escolha de produtos apropriados para sua aplicação, entre em contato com uma equipe de representantes de Suporte técnico Nalgene pelo telefone +1.585.586.8800 ou 1.800.625.4327 (ligação gratuita nos EUA), ou envie a sua solicitação para o e-mail
technicalsupport@thermofisher.com.
Na Áustria, França, Alemanha, Irlanda, Suíça e Reino Unido, entre em contato com o Suporte técnico pelo telefone +800 1234 9696 (ligação gratuita) ou +49 6184 90 6321, ou envie a sua solicitação por e-mail para
techsupport.labproducts.eu@thermofisher.com.
Suporte regulamentar: para obter a documentação regulamentar do produto ou fazer reclamações de materiais, entre em contato com o Suporte regulamentar Nalgene em RocRegSupport@thermofisher.com