Search Thermo Fisher Scientific
Os garrafões Clearboy de policarbonato Nalgene oferecem excelente resistência a impactos e transparência, o que os torna uma boa escolha para armazenamento de meio de curto prazo e para conter outras soluções aquosas. Os frascos de policarbonato permanecem resistentes a impactos até -135 °C e podem ser usados até 135 °C, o que os torna adequados para uso tanto no freezer quanto na autoclave. Os Clearboys de policarbonato são quimicamente compatíveis com ácidos fracos, álcoois e hidrocarbonetos alifáticos. Eles não são adequados para exposição a bases, solventes ou outros produtos químicos de laboratório agressivos, que podem causar danos imediatos ou falha do produto.
Para classificações de compatibilidade química por produto químico específico e temperatura de aplicação, consulte o Guia de resistência química Nalgene ou solicite uma cópia do quadro impresso. Os garrafões de policarbonato são feitos apenas de resina de grau laboratorial de alta qualidade que esteja em conformidade com uma série de especificações regulamentares, incluindo: USP Classe VI, monografias EP, diretivas de contato com alimentos da UE, CONEG, RoHS, CA Prop 65, SARA Título III Seção 313 e 21 CFR Parte 177.1580 para contato com alimentos. Para reclamações regulamentares e certificações aplicáveis a garrafões Nalgene específicos, entre em contato com o Suporte regulatório da Nalgene.
Para obter ajuda na escolha do garrafão Nalgene da Thermo Scientific que seja perfeito para as aplicações laboratoriais, use o nosso guia de seleção on-line ou, para assistência pessoal, entre em contato com a equipe de Suporte técnico Nalgene.
Clearboy redondo de boca estreita com torneira (série 2317) | Garrafão Clearboy redondo de boca estreita (série 2251) | Clearboy retangular de boca larga com torneira (série 2322) | Clearboy retangular de boca larga (série DS2213) |
Dispensa de meio de laboratório e reagentes de laboratório aquosos não agressivos onde é desejável ter uma visão clara do conteúdo. Compatível com esterilização por autoclavagem | Mistura, armazenamento e transporte de meio de laboratório e reagentes aquosos não agressivos onde é desejável ter uma visão clara do conteúdo e da autoclavabilidade. | Dispensa de meio de laboratório e reagentes de laboratório aquosos não agressivos onde é desejável ter uma visão clara do conteúdo. O formato retangular otimizou o espaço nas prateleiras. Autoclavável | Armazenamento de meio de laboratório e reagentes de laboratório aquosos não agressivos onde é desejável ter uma visão clara do conteúdo. O formato retangular otimiza o espaço nas prateleiras. Autoclavável |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PC com tampa de PP branca/vedação de TPE e torneira de PP | PC com tampa de PP branca/vedação de TPE | PC com tampa de PP branca e torneira de PP | PC com tampa de PP branca |
Redondo | Redondo | Retangular | Retangular |
Transparente | Transparente | Transparente | Transparente |
10 l (2,5 gal.) - 20 l (5 gal.) | 10 l (2,5 gal.) - 20 l (5 gal.) | 9 l (2 gal.) - 20 l (5 gal.) | 9 l (2 gal.) - 20 l (5 gal.) |
Boca estreita | Boca estreita | Boca larga | Boca larga |
Torneira | Sem drenagem | Torneira | Sem drenagem |
À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* |
Faixa de temperatura: -135 °C a 135 °C | Faixa de temperatura: -135 °C a 135 °C | Faixa de temperatura: -135 °C a 135 °C | Faixa de temperatura: -135 °C a 135 °C |
Autoclavável | Autoclavável | Autoclavável | Autoclavável |
Graduado em litros e galões | Graduado em litros e galões | Graduado em litros e galões | Graduado em litros e galões |
Sem alças | Sem alças | Alça de aço inoxidável | Alça de aço inoxidável |
Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1580 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1580 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1580 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1580 para uso alimentar |
Contém BPA | Contém BPA | Contém BPA | Contém BPA |
Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos |
Clearboy redondo de boca estreita com torneira (série 2317) | Garrafão Clearboy redondo de boca estreita (série 2251) | Clearboy retangular de boca larga com torneira (série 2322) | Clearboy retangular de boca larga (série DS2213) | |
Ácidos, diluídos ou fracos | E | E | E | E |
Ácidos^ fortes, concentrados | N | N | N | N |
Álcoois, alifáticos | G | G | G | G |
Aldeídos | F | F | F | F |
Bases/álcalis | N | N | N | N |
Ésteres | N | N | N | N |
Hidrocarbonetos, alifáticos | G | G | G | G |
Hidrocarbonetos, aromáticos | N | N | N | N |
Hidrocarbonetos, halogenados | N | N | N | N |
Cetonas, aromáticas | N | N | N | N |
Agentes oxidantes, fortes | F | F | F | F |
Para obter um guia de resistência química mais detalhado por temperatura química e temperatura de aplicação, consulte o Guia de resistência química ou solicite um pôster impresso para o seu laboratório ou entre em contato com o Suporte técnico Nalgene.
E | Sem danos após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
G | Pouco ou nenhum dano após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
F | Algum efeito após 7 dias de exposição constante a 20 °C. |
N | Não recomendado. Podem ocorrer danos imediatos. |
Nota de rodapé:
*O termo "à prova de vazamentos" se aplica aos produtos Nalgene da Thermo Scientific que atendem aos seguintes critérios: a) Sistemas de fechamento de garrafa/frasco/funil com tampas menores que 100 mm, depois de enchidos com água, invertidos, suportam pressão de ar de 2 psig por 2 minutos, sem vazamento de água; b) Sistemas de fechamento de garrafa/funil/frasco maiores que 100 mm depois de enchidos com água, invertidos por 15 minutos e sem vazamento de água. Nota: esses testes, usando outros líquidos, podem não produzir os mesmos resultados. Para garantir o uso seguro, os clientes são aconselhados a testar os frascos e tampas Nalgene da Thermo Scientific sob as condições das aplicações planejadas. Os produtos Nalgene da Thermo Scientific são à prova de vazamentos em temperatura e pressão ambientes quando usados com suas tampas Nalgene.
^Exceto para ácidos oxidantes, consulte "Ácidos oxidantes, fortes".