Search Thermo Fisher Scientific
Os garrafões de polietileno de baixa densidade Nalgene são carros-chefes consagrados do laboratório, oferecendo estrutura robusta e duradoura. Excelentes para armazenar e dispensar água deionizada e outras soluções de laboratório, são compatíveis com uma ampla gama de reagentes laboratoriais, permanecem à prova de estilhaçamento até -75 °C e custam menos do que muitos outros materiais, o que os torna uma boa opção para muitos laboratórios. O polietileno de baixa densidade é naturalmente baixo em metais vestigiais, o que torna esses garrafões uma excelente opção para uso em aplicações de análise de metais vestigiais. O estilo de corpo redondo facilita a mistura homogênea.
Os garrafões de polietileno de baixa densidade oferecem uma compatibilidade química muito boa com uma ampla variedade de reagentes laboratoriais, incluindo a maioria dos ácidos, bases, álcoois, aldeídos, ésteres e hidrocarbonetos alifáticos.
Para classificações de compatibilidade química por produto químico específico e temperatura de aplicação, consulte o Guia de resistência química Nalgene ou solicite uma cópia do quadro impresso. Os garrafões de polietileno de baixa densidade são feitos apenas de resina de grau laboratorial de alta qualidade que esteja em conformidade com uma série de especificações regulamentares, incluindo: USP Classe VI, monografias EP, diretivas de contato com alimentos da UE, CONEG, RoHS, CA Prop 65, SARA Título III Seção 313 e 21 CFR Parte 177.15201 para contato com alimentos. Para reclamações regulamentares e certificações aplicáveis a garrafões Nalgene específicos, entre em contato com o Suporte regulatório da Nalgene.
Para obter ajuda na escolha do garrafão Nalgene da Thermo Scientific que seja perfeito para as aplicações laboratoriais, use o nosso guia de seleção on-line ou, para assistência pessoal, entre em contato com a equipe de Suporte técnico Nalgene.
Garrafão redondo de boca estreita com torneira (séries 2318 e 8318 na Ásia-Pacífico) | Garrafão redondo de boca estreita (séries 2210 e 8210 na Ásia-Pacífico) | Garrafão redondo de boca estreita com porta de tubulação (série 2302) | Garrafão redondo de boca larga (série 2234) |
Dispensador clássico de água deionizada e reagente de laboratório | Reservatório clássico de água deionizada e reagente | Para dispensa de líquidos alimentados por gravidade através de tubos | O reservatório de reagente de boca larga é fácil de acessar e limpar |
Garrafão de LDPE com tampa de PP branca e torneira de PP | Garrafão de LDPE com tampa de PP branca | Garrafão de LDPE com tampa de PP branca | Garrafão de LDPE com tampa de PP branca |
Redondo | Redondo | Redondo | Redondo |
Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido |
4 l (1 gal.) - 50 l (13 gal.) | 10 l (2,5 gal.) - 50 l (13 gal.) | 10 l (2,5 gal.) - 20 l (5 gal.) | 10 l (2,5 gal.) - 20 l (5 gal.) |
Boca estreita | Boca estreita | Boca estreita | Boca larga |
Torneira | Sem drenagem | Porta do adaptador de tubo | Sem drenagem |
À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* |
Faixa de temperatura -76 °C a 70 °C | Faixa de temperatura -76 °C a 70 °C | Faixa de temperatura -76 °C a 70 °C | Faixa de temperatura -76 °C a 70 °C |
Não autoclavável | Não autoclavável | Não autoclavável | Não autoclavável |
Graduado em litros e galões | Graduado em litros e galões | Graduado em litros e galões | Graduado em litros e galões |
Alças de ombro moldadas | Alças de ombro moldadas | Alças de ombro moldadas | Alças de ombro moldadas |
Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 |
Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) |
Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos |
Garrafão redondo de boca estreita com torneira (séries 2318 e 8318 na Ásia-Pacífico) | Garrafão redondo de boca estreita (séries 2210 e 8210 na Ásia-Pacífico) | Garrafão redondo de boca estreita com porta de tubulação (série 2302) | Garrafão redondo de boca larga (série 2234) | |
Ácidos, diluídos ou fracos | E | E | E | E |
Ácidos^ fortes, concentrados | G | G | G | G |
Álcoois, alifáticos | E | E | E | E |
Aldeídos | G | G | G | G |
Bases/álcalis | E | E | E | E |
Ésteres | G | G | G | G |
Hidrocarbonetos, alifáticos | G | G | G | G |
Hidrocarbonetos, aromáticos | N | N | N | N |
Hidrocarbonetos, halogenados | N | N | N | N |
Cetonas, aromáticas | N | N | N | N |
Agentes oxidantes, fortes | F | F | F | F |
Para obter um guia de resistência química mais detalhado por temperatura química e temperatura de aplicação, consulte o Guia de resistência química ou solicite um pôster impresso para o seu laboratório ou entre em contato com o Suporte técnico Nalgene.
E | Sem danos após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
G | Pouco ou nenhum dano após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
F | Algum efeito após 7 dias de exposição constante a 20 °C. |
N | Não recomendado. Podem ocorrer danos imediatos. |
Nota de rodapé:
1. HDPE e LDPE são aceitáveis para: Produtos aquosos, não ácidos; podem conter sal, açúcar ou ambos (pH acima de 5,0). Laticínios e modificações; emulsões de óleo em água, alto ou baixo teor de gordura. Produtos de panificação úmidos com superfície contendo gordura não livre ou óleo. Sólidos secos com as superfícies contendo gordura não livre ou óleo (não são necessários testes finais) e em todas as condições, conforme descrito na Tabela 2 do Regulamento 177.1520 da FDA, exceto a condição A – esterilização a alta temperatura (por exemplo, acima de 100 °C/212 °F)
*O termo "à prova de vazamentos" se aplica aos produtos Nalgene da Thermo Scientific que atendem aos seguintes critérios: a) Sistemas de fechamento de garrafa/frasco/funil com tampas menores que 100 mm, depois de enchidos com água, invertidos, suportam pressão de ar de 2 psig por 2 minutos, sem vazamento de água; b) Sistemas de fechamento de garrafa/funil/frasco maiores que 100 mm depois de enchidos com água, invertidos por 15 minutos e sem vazamento de água. Nota: esses testes, usando outros líquidos, podem não produzir os mesmos resultados. Para garantir o uso seguro, os clientes são aconselhados a testar os frascos e tampas Nalgene da Thermo Scientific sob as condições das aplicações planejadas. Os produtos Nalgene da Thermo Scientific são à prova de vazamentos em temperatura e pressão ambientes quando usados com suas tampas Nalgene.
^Exceto para ácidos oxidantes, consulte "Ácidos oxidantes, fortes".