Search Thermo Fisher Scientific
Seja estudando novos materiais ou tentando encontrar as causas principais das falhas, a caracterização extremamente localizada de amostras dia a dia mais complexas com características cada vez menores está se tornando ainda mais crítica. Na verdade, a caracterização subsuperfície ou tridimensional geralmente é necessária para entender completamente as propriedades do material de uma amostra. Isso pode ser particularmente útil para materiais heterogêneos ou para a detecção e caracterização de inclusões e precipitados. A instrumentação DualBeam (microscopia eletrônica de varredura com feixe de íons focalizado, FIB SEM) permite a aquisição de conjuntos de dados 3D de alta qualidade, em resolução nanométrica, por seccionamento serial (aplicação sequencial de imagem SEM e desbaste FIB).
Muitas vezes, volumes grandes, inacessíveis com instrumentos convencionais de FIB de gálio, são necessários para obter resultados representativos e estatisticamente relevantes devido às informações contextuais adicionais que uma amostra grande fornece. Os instrumentos de FIB de plasma, como o PFIB DualBeam da Thermo Scientific Helios G4 e o Thermo Scientific Helios Hydra DualBeam, oferecem excelente desempenho de corrente elevada, permitindo conjuntos de dados 3D totalmente automatizados, de alta qualidade e de grande volume em uma variedade de modalidades. Além disso, a tecnologia de fonte de íons múltipla do Helios Hydra DualBeam permite que você escolha a melhor fonte de íons para cada amostra específica e caso de uso.
O seccionamento serial com FIB de plasma pode fornecer informações sobre contraste de materiais (com formação de imagens de elétrons retroespelhados), informações de composição (com espectroscopia por energia dispersiva) e informações microestruturais e cristalográficas (com difração de retroespelhamento de elétrons). Esses dados podem ser visualizados com o software Thermo Scientific Avizo, que oferece uma solução de fluxo de trabalho exclusiva para resolução máxima, caracterização 3D avançada e análise em escala nanométrica.
O sistema PFIB a laser Helios 5 da Thermo Scientific vai além do FIB de plasma regular para realizar cortes transversais e caracterização 3D de volumes ainda maiores, até escala milimétrica (com remoção de material grosso >15.000 vezes mais rápida em comparação com a FIB de gálio). Ele também facilita o processamento de materiais que são normalmente desafiadores para desbaste por feixe de íons, como carregamento e materiais sensíveis a feixe, com danos mínimos.
Revestimento de filtro de óleo automotivo (um composto de polímero/fibra de vidro) digitalizado no Helios Hydra DualBeam e reconstruído em um volume 3D no software Avizo. A largura do campo horizontal é de 350 µm.
Imagem de amostra de tecido incorporada no Helios Hydra DualBeam e reconstruída em um volume 3D no software Amira, destacando a capacidade do Helios Hydra DualBeam de realizar caracterização 3D de alta qualidade de materiais orgânicos.
Revestimento de filtro de óleo automotivo (um composto de polímero/fibra de vidro) digitalizado no Helios Hydra DualBeam e reconstruído em um volume 3D no software Avizo. A largura do campo horizontal é de 350 µm.
Imagem de amostra de tecido incorporada no Helios Hydra DualBeam e reconstruída em um volume 3D no software Amira, destacando a capacidade do Helios Hydra DualBeam de realizar caracterização 3D de alta qualidade de materiais orgânicos.
O controle de qualidade e a garantia de qualidade são essenciais na indústria moderna. Oferecemos uma gama de ferramentas de microscopia eletrônica e espectroscopia para análises multidimensionais e multimodais de defeitos, permitindo que você tome decisões confiáveis e informadas para controle e melhoria de processos.
Novos materiais são investigados em escalas cada vez menores para o máximo controle de suas propriedades físicas e químicas. A microscopia eletrônica fornece aos pesquisadores percepções importantes sobre uma ampla variedade de características materiais em escala micro a nano.
O desenvolvimento de baterias tornou-se possível pela análise em várias escalas com microTC, SEM e TEM, espectroscopia Raman, XPS e visualização e análise 3D digital. Saiba como essa abordagem fornece as informações estruturais e químicas necessárias para construir baterias melhores.
A microestrutura de polímero determina as características e o desempenho do material em massa. A microscopia eletrônica permite uma análise abrangente micrométrica da morfologia e da composição do polímero para aplicações de Pesquisa e Desenvolvimento e de controle de qualidade.
A produção efetiva de metais requer um controle preciso de inclusões e precipitações. Nossas ferramentas automatizadas podem executar uma série de tarefas críticas para a análise de metais, incluindo: contagem de nanopartículas, análise química de EDS e preparação de amostras de TEM.
À medida que a demanda por petróleo e gás continua, há uma necessidade contínua de extração eficiente e eficaz de hidrocarbonetos. A Thermo Fisher Scientific oferece uma variedade de soluções de microscopia e espectroscopia para diferentes aplicações de ciência do petróleo.
O diâmetro, a morfologia e a densidade das fibras sintéticas são parâmetros fundamentais que determinam a vida útil e a funcionalidade de um filtro. A microscopia eletrônica de varredura (SEM) é a técnica ideal para investigar essas características de forma rápida e fácil.
A geociência depende da observação consistente e precisa em várias escalas de recursos em amostras de rochas. A SEM-EDS, combinada com software de automação, permite a análise direta e em larga escala da textura e da composição mineral para a pesquisa da petrologia e da mineralogia.
Para garantir o desempenho ideal do sistema, fornecemos acesso a uma rede de especialistas em serviços de campo, suporte técnico e peças de reposição certificadas.