A preparação de amostras para análise de microscopia eletrônica de varredura/transmissão (S/TEM) é considerada uma das tarefas mais críticas, porém desafiadora e demorada, em laboratórios de caracterização de materiais. Os métodos convencionais usados para preparar amostras ultrafinas necessárias para S/TEM são lentos, geralmente exigindo muitas horas ou até mesmo dias de esforço de pessoal altamente treinado. Isso é ainda mais complicado pela variedade de diferentes materiais e pela necessidade de informações específicas do local.
A Thermo Fisher Scientific se respalda em mais de 25 anos de experiência com a tecnologia DualBeam (FIB-SEM, feixe de íons focalizados – microscopia eletrônica de varredura) para oferecer ferramentas de preparação de amostras de ponta, acessíveis, robustas e confiáveis. Isso começa com uma coluna altamente estável e uma fonte de alta qualidade, que permitem um excelente desempenho mesmo em baixas tensões. O polimento final da lamela usando energias de até 500 V reduz significativamente os danos, mesmo em materiais sensíveis ao feixe, proporcionando uma qualidade de amostra incomparável. Para a preparação de amostras sem gálio, a Thermo Fisher Scientific tem um amplo portfólio de produtos FIB de plasma, incluindo o Helios Hydra DualBeam da Thermo Scientific, que oferece troca rápida entre quatro espécies de feixe de íons: xenônio, argônio, oxigênio e nitrogênio.
Adicionalmente, a tecnologia SmartAlign da Thermo Scientific elimina a necessidade de o usuário realizar qualquer alinhamento da coluna eletrônica, o que não só minimiza a manutenção, mas também aumenta a produtividade. Ferramentas de ajuste automático, incorporadas na interface do usuário, aumentam ainda mais a capacidade de obter imagens de alta qualidade, fazendo um ajuste da imagem até 10 vezes mais rápido do que o alinhamento manual padrão.
O hardware de qualidade é suportado por um conjunto de soluções de software que aprimoram e simplificam a preparação de amostras. O software AutoTEM 5 da Thermo Scientific possibilita a preparação e a retirada de lamelas totalmente automatizadas in situ, permitindo que até mesmo usuários iniciantes produzam amostras de qualidade. Isso expande muito a acessibilidade do instrumento, aumentando, assim, a produtividade, pois a preparação da amostra não depende mais de operação especializada. Além disso, a automação total permite a utilização máxima do tempo do sistema com a operação noturna autônoma, resultando em uma produtividade muito maior.
Preparação de amostra S/TEM com instrumentos DualBeam
Sample preparation with a FIB SEM tool, showing the protective layer.
1. Deposição eletrônica e de feixe de íons de proteção.
Sample preparation with a FIB SEM tool, showing trenching.
2. Fossos.
Sample preparation with a FIB SEM tool, showing undercutting and lamella lift out.
3. Subcorte e levantamento de lamela.
Sample preparation with a FIB SEM tool, showing sample thinning.
4. Afinamento da amostra.
Sample preparation with a FIB SEM tool, showing a low energy final polish.
5. Polimento final de baixa energia.
Apresentação do Helios 5 DualBeam
Apresentação do Helios 5 DualBeam
Saiba como os recursos avançados de automação, o aumento da robustez e os aprimoramentos de estabilidade nos softwares Helios 5 e AutoTEM 5 podem aumentar significativamente a produtividade de preparação de amostras, permitindo uma operação autônoma e até mesmo uma operação noturna.
Inscreva-se agora
Apresentação do Helios 5 DualBeam
Apresentação do Helios 5 DualBeam
Saiba como os recursos avançados de automação, o aumento da robustez e os aprimoramentos de estabilidade nos softwares Helios 5 e AutoTEM 5 podem aumentar significativamente a produtividade de preparação de amostras, permitindo uma operação autônoma e até mesmo uma operação noturna.
Inscreva-se agora
Aplicações
Process Control_Thumb_274x180_144DPI
Controle de processo
A indústria moderna exige alta produtividade com qualidade superior, um equilíbrio mantido por meio de um controle de processo robusto. As ferramentas SEM e TEM com software de automação dedicado proporcionam informações rápidas e em várias escalas para monitoramento e aprimoramento de processos.
Quality Control_Thumb_274x180_144DPI
Controle de qualidade
O controle de qualidade e a garantia de qualidade são essenciais na indústria moderna. Oferecemos uma gama de ferramentas de microscopia eletrônica e espectroscopia para análises multidimensionais e multimodais de defeitos, permitindo que você tome decisões confiáveis e informadas para controle e melhoria de processos.
Fundamental Materials Research_R&D_Thumb_274x180_144DPI
Pesquisa de materiais fundamentais
Novos materiais são investigados em escalas cada vez menores para o máximo controle de suas propriedades físicas e químicas. A microscopia eletrônica fornece aos pesquisadores percepções importantes sobre uma ampla variedade de características materiais em escala micro a nano.
Amostras
Pesquisa de baterias
O desenvolvimento de baterias tornou-se possível pela análise em várias escalas com microTC, SEM e TEM, espectroscopia Raman, XPS e visualização e análise 3D digital. Saiba como essa abordagem fornece as informações estruturais e químicas necessárias para construir baterias melhores.
Saiba mais ›
Pesquisa de polímeros
A microestrutura de polímero determina as características e o desempenho do material em massa. A microscopia eletrônica permite uma análise abrangente micrométrica da morfologia e da composição do polímero para aplicações de Pesquisa e Desenvolvimento e de controle de qualidade.
Saiba mais ›
Pesquisa de metais
A produção efetiva de metais requer um controle preciso de inclusões e precipitações. Nossas ferramentas automatizadas podem executar uma série de tarefas críticas para a análise de metais, incluindo: contagem de nanopartículas, análise química de EDS e preparação de amostras de TEM.
Saiba mais ›
Pesquisa de catálise
Os catalisadores são essenciais para a maioria dos processos industriais modernos. Sua eficiência depende da composição e da morfologia microscópicas das partículas catalíticas. A EM com EDS é a técnica ideal para estudar essas propriedades.
Saiba mais ›
Produtos
Folha de estilo para cartões de instrumentos original
Spectra 300
  • Informações estruturais e químicas de máxima resolução em nível atômico
  • Faixa flexível de alta tensão de 30 kV a 300 kV
  • Sistema condensador de três lentes
Spectra 200
  • Imagens de alta resolução e contraste para acelerar tensões de 30 kV a 200 kV
  • Lente objetiva simétrica S-TWIN/X-TWIN com desenho de haste de grande distância de 5,4 mm
  • Resolução da imagem STEM subangstrom de 60 kV a 200 kV
Talos F200i TEM
  • Imagens S/TEM de alta qualidade e EDS precisa
  • Disponível com tecnologia de EDS dupla
  • Melhores recursos completos in situ
  • Imagem de campo de visão grande em alta velocidade
Talos F200S TEM
  • Dados precisos de composição química
  • Imagens de alto desempenho e análise de composição precisa para microscopia dinâmica
  • Apresenta o software Velox para aquisição e análise rápidas e fáceis de dados multimodais
Talos F200X TEM
  • Alta resolução/produtividade na geração de imagens STEM e na análise química
  • Adicione suportes de amostra in situ para experimentos dinâmicos
  • Apresenta o software Velox para aquisição e análise rápidas e fáceis de dados multimodais
Talos F200C TEM
  • A análise flexível da EDS revela informações químicas
  • Formação de imagens de TEM e STEM de alto contraste e alta qualidade
  • A câmera CMOS Ceta de 16 Mpixel fornece um campo de visão amplo e alta velocidade de leitura
Talos L120C TEM
  • Maior estabilidade
  • Câmera 4k × 4K Ceta CMOS
  • Gama de ampliação TEM de 25 kX a 650 kX
  • A análise flexível da EDS revela informações químicas
Helios Hydra DualBeam
  • Quatro espécies de íons alternáveis rápidas (Xe, Ar, O, N) para processamento PFIB otimizado da mais ampla gama de materiais
  • Preparação de amostra TEM sem gálio
  • Imagem SEM de resolução extremamente alta
Helios 5 DualBeam
  • Preparação de amostra TEM ultrafina, totalmente automatizada e de alta qualidade
  • Alta produtividade, subsuperfície de alta resolução e caracterização 3D
  • Recursos rápidos de nanoprototipagem
Helios 5 PFIB DualBeam
  • Preparação de amostra STEM e TEM sem gálio
  • Subsuperfície multimodal e informações 3D
  • Coluna FIB de plasma de xênon de 2,5 μA de próxima geração
Sistema Helios 5 Laser PFIB
  • Cortes transversais rápidos em escala milimétrica
  • Subsuperfície profunda estatisticamente relevante e análise de dados 3D
  • Compartilha todos os recursos da plataforma Helios 5 PFIB
Scios 2 DualBeam
  • Compatibilidade total com amostras magnéticas e não condutoras
  • Subsuperfície de alto rendimento e caracterização 3D
  • Recursos avançados de facilidade de uso e automação
Phenom ParticleX Steel Desktop SEM
  • SEM e EDS integrados
  • Fácil de usar
  • Inclusões submicrométricas
μPolisher
  • Potencial para permitir um grande número de aplicativos novos e inexplorados
  • Desbaste com energia muito baixa
  • Tamanho de ponto pequeno para um tratamento de superfície local preciso
μHeater
  • Solução de aquecimento ultrarrápida para imagens de alta resolução in situ
  • Totalmente integrado
  • Temperaturas de até 1200 °C
AutoTEM 5
  • Preparação de amostras S/TEM totalmente automatizada in situ
  • Compatibilidade com geometria de cima para baixo, plana e invertida
  • Fluxo de trabalho altamente configurável
  • Interface de usuário intuitiva e fácil de usar
Folha de estilos para Guias da galeria de mídia