Shrinking semiconductor geometries have led to increasingly more challenging nodes for pathfinding analysis. This necessitates increased capital expenses and puts greater pressure on new equipment to more rapidly reach entitled yield. Systems that can effectively combine multiple workflow steps into a single solution offer economy of scale to the lab and greater return on investment to the fabrication facility. Also, due to limited floorspace and budget, labs are pushing to have multiple analysis tools combined into a single system, rather than using many different instruments.
Laser ablation has been used to remove layers of material from a solid surface, typically in preparation for further analysis on a secondary tool such as a scanning electron microscope (SEM). A femtosecond laser can be combined with other instruments, such as a DualBeam (a combined focused ion beam and SEM). This offers you a unique in-situ workflow within a single system, eliminating the need for separate tools, as well as reducing cost and occupied lab space. Combining these technologies allows advanced packaging analysis labs to quickly characterize millimeter-scale volumes of material in 3D with nanometer resolution while preserving sample integrity. Using a plasma focused ion beam (PFIB), they can also get accurate large-volume 3D and sub-surface data up to 15,000 times faster than a typical gallium-ion FIB.
Thermo Fisher Scientific offers combined laser and DualBeam tools that couple our best-in-class SEM systems with a PFIB and an in-chamber, femtosecond laser beam. This allows you to perform high-resolution imaging and analysis with in-situ ablation capability, enabling unprecedented material removal rates and fast millimeter-scale characterization at nanometer resolution.
Laser ablation workflow example
Resources
Applications
pathfinding_thumb_274x180_144dpi
Desenvolvimento e localização de semicondutores
Microscopia eletrônica avançada, feixe de íon focalizado e técnicas analíticas associadas para identificar soluções viáveis e métodos de desenho para a fabricação de dispositivos semicondutores de alto desempenho.
yield_ramp_metrology_2_thumb_274x180
Rampa de escoamento e metrologia
Oferecemos recursos analíticos avançados para análise de defeitos, metrologia e controle de processos projetados para ajudar a aumentar a produtividade e melhorar o rendimento em uma variedade de aplicações e dispositivos semicondutores.
physical_characterization_thumb_274x180_144dpi
Caracterização física e química
A demanda contínua dos consumidores impulsiona a criação de dispositivos eletrônicos menores, mais rápidos e mais baratos. Sua produção depende de instrumentos e fluxos de trabalho de alta produtividade que fazem imagens, analisam e caracterizam uma ampla gama de semicondutores e dispositivos de exibição.
Samples
Materiais semicondutores e caracterização de dispositivos
À medida que os dispositivos semicondutores encolhem e se tornam mais complexos, há a necessidade de novos desenhos e estruturas. Os fluxos de trabalho de análise 3D de alta produtividade podem reduzir o tempo de desenvolvimento de dispositivos, maximizar o rendimento e garantir que os dispositivos atendam às necessidades futuras do setor.
Saiba mais ›
Products
Folha de estilo para cartões de instrumentos original
Helios 5 DualBeam
  • Preparação de amostra TEM ultrafina, totalmente automatizada e de alta qualidade
  • Alta produtividade, subsuperfície de alta resolução e caracterização 3D
  • Recursos rápidos de nanoprototipagem
AutoTEM 5
  • Preparação de amostras S/TEM totalmente automatizada in situ
  • Compatibilidade com geometria de cima para baixo, plana e invertida
  • Fluxo de trabalho altamente configurável
  • Interface de usuário intuitiva e fácil de usar
Contact us
Style Sheet for Komodo Tabs
Style Sheet to change H2 style to p with em-h2-header class
Folha de estilo para Rodapé de suporte e serviço
Folha de estilo para Fontes
Folha de estilo para Cartões
Serviços de microscopia eletrônica para
semicondutores