Semiconductor devices can fail for many reasons, leading to wasted time and increased costs for the manufacturer. Failures can result from excess current or voltage, ionizing radiation, mechanical stress, or large increases in temperature, which are the consequence of an uneven distribution of local power dissipation.
Steady-state and lock-in thermography are techniques that allow you to detect the temperature variations that lead to device failures. Of these methods, lock-in infrared (IR) thermography (LIT) offers much better signal-to-noise ratio, sensitivity, and feature resolution than steady-state thermography. LIT can be used in the failure analysis of semiconductor interconnects to locate line shorts, electrostatic discharge (ESD) defects, oxide damage, defective transistors and diodes, and device latch-ups.
LIT is an increasingly valuable technique for locating thermal faults in a broad range of semiconductor devices. The Thermo Scientific ELITE System is a powerful LIT tool that is particularly useful when combined with the Thermo Scientific Helios PFIB DualBeam for physical analysis, creating a highly efficient workflow. Learn more by exploring the product pages below.
Ohmic short detection, showing wires soldered to a device.
Thermal image produced during ohmic short detection, showing wires soldered to a device.
Lock in thermography workflow example
Resources
Applications
pathfinding_thumb_274x180_144dpi
Desenvolvimento e localização de semicondutores
Microscopia eletrônica avançada, feixe de íon focalizado e técnicas analíticas associadas para identificar soluções viáveis e métodos de desenho para a fabricação de dispositivos semicondutores de alto desempenho.
Análise de falha de semicondutores
Análise de falha de semicondutores
Estruturas de dispositivos semicondutores cada vez mais complexas resultam em mais locais onde defeitos que induzem falhas podem se ocultar. Nossos fluxos de trabalho de última geração o ajudam a localizar e caracterizar problemas elétricos sutis que afetam o rendimento, o desempenho e a confiabilidade.
physical_characterization_thumb_274x180_144dpi
Caracterização física e química
A demanda contínua dos consumidores impulsiona a criação de dispositivos eletrônicos menores, mais rápidos e mais baratos. Sua produção depende de instrumentos e fluxos de trabalho de alta produtividade que fazem imagens, analisam e caracterizam uma ampla gama de semicondutores e dispositivos de exibição.
esd_thumb_274x180_144dpi
Qualificação de semicondutores ESD
Cada plano de controle de descarga eletrostática (ESD) é necessário para identificar dispositivos sensíveis à ESD. Oferecemos um conjunto completo de sistemas de teste para ajudar com os requisitos de qualificação do seu dispositivo.
yield_ramp_metrology_2_thumb_274x180
Rampa de escoamento e metrologia
Oferecemos recursos analíticos avançados para análise de defeitos, metrologia e controle de processos projetados para ajudar a aumentar a produtividade e melhorar o rendimento em uma variedade de aplicações e dispositivos semicondutores.
Samples
Materiais semicondutores e caracterização de dispositivos
À medida que os dispositivos semicondutores encolhem e se tornam mais complexos, há a necessidade de novos desenhos e estruturas. Os fluxos de trabalho de análise 3D de alta produtividade podem reduzir o tempo de desenvolvimento de dispositivos, maximizar o rendimento e garantir que os dispositivos atendam às necessidades futuras do setor.
Saiba mais ›
Products
Folha de estilo para cartões de instrumentos original
Sistema ELITE
  • Completamente indestrutível
  • Rápida identificação do componente defeituoso na placa de montagem para um posicionamento preciso
  • Localização do defeito em x-y com a precisão micrométrica, com uma localização de profundidade precisa em até 20 µm
Helios 5 PFIB DualBeam
  • Preparação de amostra STEM e TEM sem gálio
  • Subsuperfície multimodal e informações 3D
  • Coluna FIB de plasma de xênon de 2,5 μA de próxima geração
Style Sheet for Komodo Tabs
Style Sheet to change H2 style to p with em-h2-header class
Contact us
Style Sheet to change H2 style to p with em-h2-header class
Folha de estilo para Rodapé de suporte e serviço
Folha de estilo para Fontes
Folha de estilo para Cartões
Serviços de microscopia eletrônica para
semicondutores