Plataforma Luminex: ensayos cuantitativos de proteínas y ARN con un rendimiento superior
La plataforma Luminex incluye instrumentos Luminex y ensayos multiplex para la medición de objetivos de ARN y proteínas. Los ensayos multiplex Luminex utilizan tecnología basada en gránulos xMAP para detectar y cuantificar simultáneamente varias proteínas secretadas, incluyendo citocinas, quimiocinas y factores de crecimiento. Esta tecnología multiplex también se puede utilizar para medir la expresión génica mediante los ensayos Invitrogen QuantiGene Plex. El sistema Luminex produce resultados comparables a los ensayos convencionales, como ELISA y qPCR, pero con mayor eficacia y rendimiento.
Obtenga valiosa información sobre la expresión génica y las vías de proteínas midiendo más puntos de datos de una sola muestra. Emplee la potencia de las mediciones de multiplexado a nivel de proteínas y genes en una sola plataforma Luminex (consulte la publicación relacionada). Los ensayos preconfigurados o personalizados desde 96 pocillos hasta los de 384 pocillos de alto rendimiento se dirigen a sus objetivos más valiosos.
Capacidades
Gama completa de Luminex disponible
Como socio de Luminex, ofrecemos directamente toda la gama de instrumentos de multiplexado Luminex.
Ensayos de proteínas multiplex
Combine hasta 80 objetivos de proteínas de muestras biológicas complejas con opciones flexibles, desde soluciones preconfiguradas hasta paneles mixtos personalizados.
Expresión génica directamente a partir de un lisado
Multiplex de hasta 80 objetivos de expresión génica de ARN. Los paneles personalizados y preconfigurados están disponibles en función de sus genes de interés.
¿Cómo funciona?
La tecnología Luminex xMAP (Perfilado de analitos múltiples) con gránulos marcados permite a los científicos medir múltiples proteínas u objetivos de ARN en un solo pocillo.
Seleccione entre más de 600 proteínas
Los inmunoensayos Invitrogen ProcartaPlex cubren más de 600 citocinas, quimiocinas, factores de crecimiento y otros objetivos de proteínas de humanos, ratones, ratas, primates no humanos, perros y porcinos.
Obtenga hasta 30.720 puntos de datos en una sola placa
Los ensayos QuantiGene Plex y ProcartaPlex están disponibles en formatos de 384 pocillos para aplicaciones de mayor rendimiento.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.