Search Thermo Fisher Scientific
La familia de sistemas Luminex incluye opciones para diversas capacidades de multiplexado, rendimientos y tiempos de lectura. Compare nuestros sistemas a continuación para determinar qué instrumento Luminex es adecuado para su laboratorio.
Sistema óptico | |||
Láseres, APD, PMT | |||
Hardware | |||
Láseres basados en citometría de flujo, APD, PMT | |||
Tamaño incluyendo el PC (espacio lineal en la mesa) | |||
58,4 cm x 61 cm x 76 cm | 58,4 cm x 61 cm x 76 cm | 110 cm x 62 cm x 63 cm | 115 cm x 60 cm x 50 cm |
Peso (analizador) | |||
54,5 kg (120 lb) | 54,5 kg (120 lb) | 77,1 kg (170 lb) | 49 kg (113 lb) |
Capacidad multiplex | |||
Máx. de 500 | Máx. de 500 | Máx. de 500 | Máx. de 100 (80 en MagPlex) |
Multiplex de ensayo comercial máximo disponible | |||
80 | 80 | 80 | 80 |
Aplicación | |||
Proteína/ácido nucleico | |||
Volumen de muestra | |||
6,3-80 µl (según el ensayo) | 25-80 µl (según el ensayo) | ||
Formato de placa | |||
96 o 384 pocillos | 96 o 384 pocillos | 96 o 384 pocillos | 96 pocillos |
Tiempo de lectura | |||
96 pocillos en ~ 20 min 384 pocillos en ~ 75 min | 96 pocillos en ~ 20 min 384 pocillos en ~ 75 min | 96 pocillos en ~ 20 min 384 pocillos en ~ 75 min | 45 min (96 pocillos) |
Sensibilidad (dependiente del ensayo) | |||
0,06-1 pg/ml (inmunoensayos) | |||
Láser/óptica del indicador | |||
532 nm (verde) y 405 nm (violeta) | 532 nm (verde) | 532 nm (verde) | 532 nm (verde) |
Intervalo dinámico | |||
≥ 5,5 registros (RP1) ≥ 4,5 registros( RP2) | ≥ 5,5 registros (RP1) | ≥ 4,5 registros (RP1) | ≥ 3,5 registros (RP1) |
Validación operativa | |||
Calibración, verificación y fluídica | |||
Conformidad con la norma 21 del CFR | |||
Próximamente (en 2022) | Próximamente (en 2022) | Sí | Sí |
Automatización | |||
Próximamente (en 2022) | Próximamente (en 2022) | Software de integración | Software de integración |
Análisis (software) | |||
Aplicaciones de análisis de datos para ensayos Luminex en la | xPONENT basic plus plataforma Thermo Fisher Connect |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.