Search Thermo Fisher Scientific
Los ensayos Invitrogen QuantiGene Plex ofrecen una solución rápida y de alto rendimiento para la cuantificación de la expresión génica multiplex, lo que permite la medición simultánea de hasta 80 genes de interés en un solo pocillo de una placa de 96 o 384 pocillos mediante cualquier instrumento Luminex para la adquisición de datos.
El ensayo QuantiGene Plex está basado en hibridación e incorpora tecnología de ADN ramificado (bDNA), que utiliza la amplificación de la señal en lugar de la amplificación del objetivo para la medición directa de transcritos de ARN. El ensayo es extremadamente fácil de usar con un sencillo flujo de trabajo similar a ELISA y no requiere purificación de ARN ni transcripción inversa.
Funciona con tipos de muestras difíciles
Además de ARN purificado, lisados y homogeneizados, este ensayo funciona con ARN degradado y entrecruzado en tejidos FFPE y con sangre completa; no se requiere purificación de ARN
Multiplexado verdadero
Mida hasta 80 genes de interés, incluidos los genes de mantenimiento, en el mismo pocillo sin reactividad cruzada mientras utiliza volúmenes de muestra pequeños
Plataforma estandarizada
Formato de placa de 96 pocillos compatible con los sistemas Luminex 200 y FLEXMAP 3D y 384 pocillos con los sistemas FLEXMAP 3D y xMAP INTELLIFLEX
Flujo de trabajo sencillo
Flujo de trabajo similar a ELISA para hibridación de objetivos y amplificación de señales sin necesidad de purificación de ARN ni transcripción inversa
Gran inventario de genes validados
Seleccione entre más de 22.000 genes para crear paneles con temas de enfermedades y vías
Personalización
Se pueden crear paneles personalizados en un plazo de 3 semanas
Obtenga más información sobre el flujo de trabajo de QuantiGene Plex Assay, explore varios recursos, vea datos de muestras y mucho más.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.