Search Thermo Fisher Scientific
Los inmunoensayos Invitrogen ProcartaPlex son kits y paneles de reactivos de gránulos magnéticos basados en anticuerpos para la cuantificación multiplexada de proteínas mediante la plataforma de instrumentos Luminex. Los ensayos cubren más de 600 citocinas, quimiocinas, factor de crecimiento y otros objetivos de proteínas de humanos, ratones, ratas, primates no humanos, perros y otras especies. Seleccione entre más de 90 paneles multiplex preconfigurados (de 2 a 80-plex) o combine kits singleplex para crear ensayos multiplex personalizados.
Paneles preconfigurados | Mezcla y combinación | Kits simplex |
---|---|---|
Paneles predefinidos, biológicamente relevantes, definidos por la enfermedad mediante gránulos magnéticos para el análisis cuantitativo multiplex de hasta 80 analitos en una sola muestra. Rendimiento y reproducibilidad óptimos mediante pruebas exhaustivas de combinabilidad, reactividad cruzada e interferencias. | Los paneles mezclados a medida ofrecen resultados adaptados a su elección de objetivos. Simplemente proporcione la especie, el tipo de muestra y el instrumento que desee utilizar. A continuación, seleccionaremos de nuestra lista de arena de analitos y formularemos un panel definido por el usuario que se suministra con todos los reactivos necesarios para realizar el ensayo. | Los juegos de gránulos para la detección de analitos individuales designe dpara construir su propio panel multiplex a partir de nuestro catálogo de ensayos. Varios kits Simplex se pueden combinar y ejecutar con el kit básico ProcartaPlex que contiene todos los reactivos no específicos de destino necesarios para realizar el ensayo. |
Busque paneles preconfigurados disponibles | Cree su propio panel | Busque kits Simplex disponibles |
Hay más de 600 analitos disponibles para muestras de humanos, ratones, ratas, primates no humanos (NHP), perros y porcinos. A continuación se muestran los analitos que están disponibles en paneles multiplex preconfigurados o disponibles como kits Simplex para crear su propio ensayo. Tenga en cuenta que los analitos de las tablas siguientes marcados con * sólo están disponibles como parte de un panel.
Los ensayos ProcartaPlex ofrecen la máxima flexibilidad; puede seleccionar sus propios ensayos Simplex y mezclarlos usted mismo, o diseñar el panel de su elección con nuestro configurador de paneles Invitrogen ProcartaPlex en línea. Seleccione sus analitos de interés y reciba inmediatamente recomendaciones para las soluciones más eficaces para sus necesidades de panel. Cada panel personalizado se formula y se suministra con todos los reactivos necesarios para realizar el ensayo, incluidos los gránulos de captura premezclados, los reactivos de detección premezclados, los patrones de proteínas y los tampones. Si no está seguro de qué solución es la adecuada para usted, utilice el configurador de paneles para descubrir opciones personalizadas y de catálogo para sus objetivos de interés.
Utilice la herramienta de selección y configuración de paneles ProcartaPlex para seleccionar analitos de interés y crear el panel.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.