Maximice los resultados mientras que minimiza el tiempo de trabajo con las soluciones de automatización Luminex
Optimice su flujo de trabajo en Luminex y aumente la eficacia. Genere resultados exactos y fiables con nuestros ensayos diseñados para un formato de alto rendimiento de 384 pocillos para estudios de expresión génica y de proteínas. Aproveche nuestras soluciones de automatización para laboratorios, ya sea para automatizar un solo paso o todo su flujo de trabajo para ensayos Invitrogen ProcartaPlex o QuantiGene Plex. La combinación de ensayos de multiplexado y un mayor rendimiento maximiza los datos por muestra y el número de muestras procesadas, lo que ahorra semanas en comparación con ensayos sencillos de menor rendimiento.
Soluciones y capacidades de alto rendimiento de Luminex
Dos ensayos, una tecnología sencilla: Medición de alto rendimiento de la expresión de proteínas y genes en una sola plataforma
Los ensayos Invitrogen ProcartaPlex y QuantiGene Plex ofrecen la exclusiva capacidad de un abordaje de alto rendimiento multiómico mediante la utilización de la plataforma Luminex. Los flujos de trabajo de genómica y proteómica se pueden combinar sin comprometer la interpretación o sensibilidad de los datos. Investigue las funciones y respuestas celulares interrogando simultáneamente grandes conjuntos de objetivos de ARN o proteínas en muestras individuales en formato de 384 pocillos.
El examen de las variaciones de ARN y expresión de proteínas (consulte los datos de flujo de trabajo y muestra más abajo) proporciona una indicación más sólida y exacta de los estados celulares. Los niveles de ARN pueden ser transitorios y no estar correlacionados con los niveles de proteínas, que es probable que se mantengan durante períodos de tiempo más prolongados para mantener las funciones celulares. Debido a las diferencias en los niveles de temporización y expresión, un ensayo podría detectar cambios que el otro no. Alternativamente, los dos conjuntos de datos pueden respaldar aún más los hallazgos clave. La capacidad de realizar mediciones de ARN y proteínas mediante flujos de trabajo de alto rendimiento sencillos y unificados hace que los ensayos Invitrogen ProcartaPlex y QuantiGene Plex sean herramientas de detección ideales para estudios de detección a gran escala que se benefician de los flujos de trabajo de automatización.
Instrumentos Luminex
Ensayos de proteínas multiplex de alto rendimiento
Están disponibles kits de ensayo Procarta Plex preconfigurados y como paneles de mezcla y combinación personalizados en formatos de 96 y 384 pocillos.
Ensayos de expresión génica multiplex de alto rendimiento
Multiplique el análisis de sus genes de interés con los ensayos de expresión génica QuantiGene Plex, disponibles en formatos de 96 y 384 pocillos
Flujo de trabajo
En un flujo de trabajo típico, las células se tratan con varios estimulantes o compuestos. Se recogen lisados celulares (para ARN, membrana y proteínas intracelulares) o sobrenadantes celulares (para citocinas u otras proteínas secretadas). Las muestras se interrogan con kits correspondientes a los objetivos de interés. Los resultados se generan en un instrumento Luminex.
Flujo de trabajo del ensayo Luminex xMAP INTELLIFLEX DR-SE
Las células U937 cultivadas en placas de 384 pocillos se estimularon con PMA (24 h) o LPS (48 h). Se recogió el sobrenadante del cultivo celular y se midieron las proteínas secretadas mediante el panel de quimiocinas y citocinas Th1/Th2 ProcartaPlex. Las células se lisaron mediante la mezcla de lisis QuantiGene y los cambios en la expresión génica fueron medidos con un panel de QuantiGene Plex de 36 complejos. Ambos ensayos se leyeron en un instrumento Luminex xMAP INTELLIFLEX DR-SE.
Datos de muestras
Cuantificación de proteínas totales (gráficos de barras) y análisis de la expresión génica normalizado (gráficos de líneas), que muestran una excelente correlación entre la expresión génica y la traducción de proteínas para objetivos representativos, MCP-1/CCL2 e IL-8/CXCL8, para los estimulantes, LPS y PMA.
La plataforma de automatización colaborativa Thermo Scientific inSPIRE ofrece una interfaz configurable e intuitiva para los ensayos ProcartaPlex y QuantiGene Plex de alto rendimiento. Cada paso del flujo de trabajo para estos ensayos se automatiza mediante diversos instrumentos que se muestran aquí en la plataforma inSPIRE. El software Momentum Scheduling integra todos los pasos y permite la automatización del protocolo manual con los máximos detalles, como la monitorización y el control de la temperatura de incubación, la manipulación de muestras especificada por el protocolo y el seguimiento de muestras a nivel de pocillos.  
Soluciones de laboratorio automatizadas para ensayos Invitrogen Luminex
El equipo de automatización de laboratorios de Thermo Fisher ofrece décadas de experiencia en incubación automatizada, robótica de laboratorio y programación de flujos de trabajo. Nuestro equipo especializado de especialistas está a la mano para proporcionar asistencia y experiencia en automatización para satisfacer las necesidades de alto rendimiento de su laboratorio.
Están disponibles soluciones escalables desde transferencias de líquidos en un solo paso hasta sistemas completos que también incluyen lavado de gránulos magnéticos, dispensación de reactivos y mucho más. También están disponibles soluciones para múltiples rendimientos que van desde placas parciales hasta varias placas en el mismo ciclo.
Las soluciones de automatización de laboratorios Thermo Fisher Scientific incluyen: incubadoras automatizadas, plataformas configurables, motores robóticos, software de programación de flujos de trabajo e informática de laboratorio. Hemos aprovechado la experiencia de nuestros equipos de desarrollo de ensayos y automatización de laboratorios para diseñar soluciones automatizadas de alto rendimiento para nuestros ensayos Invitrogen Luminex, ProcartaPlex y QuantiGene Plex en la plataforma de automatización colaborativa Thermo Scientific inSPIRE (consulte la imagen anterior), que ofrece soluciones configurables e intuitivas para el laboratorio. 
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.