Search Thermo Fisher Scientific
La plataforma de multiplexado más avanzada y versátil ofrece una superficie compacta y compatibilidad con todos los inmunoensayos multiplex Invitrogen ProcartaPlex y con los ensayos de expresión génica multiplex Invitrogen QuantiGene Plex.
Disponible en dos configuraciones, los sistemas Luminex xMAP INTELLIFLEX tienen 5,5 registros de rango dinámico y un PC integrado con interfaz de pantalla táctil. Disponible con los formatos de placas de 96 y 384 pocillos, permite procesar hasta 153.600 pruebas/hora. El sistema Luminex xMAP INTELLIFLEX DR-SE cuenta con dos indicadores (láseres de 405 y 532 nm), que son útiles para gran variedad de aplicaciones, incluidos estudios de neutralización de anticuerpos y ensayos de fármacos sin conexión. El sistema Luminex xMAP INTELLIFLEX DR-SE también dispone de una puerta de expulsión lateral compatible con la automatización.
Características | Sistema xMAP INTELLIFLEX | Sistema xMAP INTELLIFLEX DR-SE |
5,5 registros de rango dinámico: ahorre tiempo en la dilución de muestras y analice más muestras simultáneamente con un rango dinámico más amplio. | ✓ | ✓ |
PC con pantalla táctil integrada: configuración cómoda, compacta e intuitiva en la pantalla táctil integrada. | ✓ | ✓ |
Lector de códigos de barras integrado: configuración más rápida y capacidad para realizar un mejor seguimiento de los experimentos de gran tamaño. | ✓ | ✓ |
Rutinas de inicio, apagado y mantenimiento automatizadas: aumente la productividad del laboratorio con rutinas sin supervisión. | ✓ | ✓ |
Capacidades de generación de informes dobles: sistema de indicador doble, con un segundo láser violeta (405 nm) y 4,5 registros de rango dinámico para recopilar dos parámetros por analito. | ✓ | |
Puerta de expulsión lateral: compatible con la automatización para maximizar el rendimiento. | ✓ |
Sistema óptico | |
Láseres, APD, PMT | |
Hardware | |
Láseres basados en citometría de flujo, APD, PMT | |
Tamaño incluyendo el PC (espacio lineal en la mesa) | |
58,4 cm x 61 cm x 76 cm | |
Peso (analizador) | |
54,5 kg (120 lb) | |
Capacidad multiplex | |
Máx. de 500 | |
Multiplex de ensayo comercial máximo disponible | |
80 | |
Aplicación | |
Proteína/ácido nucleico | |
Volumen de muestra | |
De 6,3 a 80 µl (según el ensayo) | |
Formato de placa | |
96 o 384 pocillos | |
Tiempo de lectura | |
96 pocillos en ~ 20 min 384 pocillos en ~ 75 min | |
Sensibilidad (dependiente del ensayo) | |
0,06-1 pg/ml (inmunoensayos) | |
Láser/óptica del indicador | |
532 nm (verde) y 405 nm (violeta)* | 532 nm (verde) |
Intervalo dinámico | |
≥ 5,5 registros (RP1) ≥ 4,5 registros( RP2) | ≥ 5,5 registros (RP1) |
Validación operativa | |
Calibración, verificación y fluídica | |
Conformidad con la norma 21 del CFR | |
Próximamente (en 2022) | |
Automatización | |
Próximamente (en 2022) | |
Análisis (software) | |
Aplicaciones de análisis de datos para ensayos Luminex en la plataforma Thermo Fisher Connect |
*El segundo canal indicador sólo está disponible en el modelo xMAP INTELLIFLEX DR-SE.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.