Search Thermo Fisher Scientific
El sistema de instrumentos Luminex FLEXMAP 3D es una avanzada y versátil plataforma de multiplexado. El corto tiempo de lectura, la compatibilidad con placas de 96 y 384 pocillos y la facilidad de integración con los sistemas de automatización del cliente que hacen que el sistema Luminex FLEXMAP 3D sea adecuado para aplicaciones de alto rendimiento. Las rutinas automatizadas de inicio, apagado y mantenimiento hacen que el sistema Luminex FLEXMAP 3D sea fácil de usar y mantener. El sistema es compatible con inmunoensayos multiplex Invitrogen ProcartaPlex y ensayos de expresión génica multiplex Invitrogen QuantiGene Plex, en formato de 96 y 384 pocillos.
Principales características de los sistemas de instrumentos Luminex FLEXMAP 3D:
Multiplexado
Hasta 500 analitos en una sola muestra
Tiempo de lectura
Placa de 96 pocillos en ~20 min (hasta 144.000 pruebas/hora); placa de 384 pocillos en ~75 min (hasta 153.600 pruebas/hora)
Intervalo dinámico (típico)
≥4,5 registros
Inicio/apagado diarios
≤30 minutos
| |
Sistema óptico | Láseres, APD, PMT |
Hardware | Láseres basados en citometría de flujo, APD, PMT |
Tamaño incluyendo el PC (espacio lineal en la mesa) | 110 cm x 62 cm x 63 cm |
Peso (analizador) | 77,1 kg (170 lb) |
Capacidad multiplex | Máx. de 500 |
Multiplex de ensayo comercial máximo disponible | 80 |
Aplicación | Proteína/ácido nucleico |
Volumen de muestra | De 6,3 a 80 µl (según el ensayo) |
Formato de placa | 96 o 384 pocillos |
Tiempo de lectura | 96 pocillos en ~ 20 min 384 pocillos en ~ 75 min |
Sensibilidad (dependiente del ensayo) | 0,06-1 pg/ml (inmunoensayos) |
Láser/óptica del indicador | 532 nm (verde) |
Intervalo dinámico | ≥ 4,5 registros (RP1) |
Validación operativa | Calibración, verificación y fluídica |
Conformidad con la norma 21 del CFR | Sí |
Automatización | Software de integración |
Análisis (software) | xPONENT basic plus plataforma Thermo Fisher Connect |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.