性能数据
细胞回收率和活性
T细胞洗涤和浓缩后的活性和回收率
温和的T细胞洗涤和浓缩程序实现了>90%的细胞回收率,同时保持了细胞活力。10次运行后仍表现出高度重现性。
200X T细胞浓缩。
使用CTS Rotea系统将5亿个T细胞从1,000 mL的起始体积浓缩至5 mL,细胞回收率达97%,同时保持94%的细胞活性。
白细胞单采样本(Leukopak袋)中的高PBMC回收率。
CTS Rotea系统与红细胞裂解缓冲液相结合,可从白细胞单采样本回收约90%的PBMC(n=7)。
细胞浓度和输出体积
在低体积下实现高细胞浓度(200X)。
将5×108个T细胞浓缩成小体积。
应用数据
处理时间
使用CTS Rotea系统分离PBMC与使用Ficoll®溶液进行分离的对比
流式细胞术数据显示,使用CTS Rotea仪器在30分钟内分离PBMC细胞的结果与使用Ficoll®溶液进行2小时分离的结果相似。
使用CTS Rotea系统与使用手动Ficoll®聚合物方案获得的PBMC的组成对比。将单供体白细胞单采样本一分为二,使用CTS Rotea系统或手动Ficoll溶液方案分离PBMC。通过连续设门评估PBMC,以鉴定单核细胞、B细胞、NK细胞和T细胞。使用(A)CTS Rotea系统在30分钟内分离的结果与使用(B)Ficoll培养基进行2小时分离的结果等同。
T细胞质量和组成
流式细胞术数据显示,在使用CTS Rotea仪器进行洗涤和浓缩后,CD3+总T细胞群体内的CD4/CD8 T细胞组成基本保持不变。
洗涤和浓缩后的T细胞质量和组成。
使用CTS Rotea系统从健康供体血液中分离出PBMC后,在培养中扩增T细胞,并使用流式细胞术评估CD4和CD8标记物。然后用CTS Rotea系统进行洗涤和浓缩,并再次进行评估。比较结果显示,两次分析之间的CD4和CD8群体具有一致性,表明CTS Rotea系统处理不会影响相对比例。
用于研究或生产基于细胞、基因或组织的产品。