一次性管路套件
CTS Rotea封闭系统一次性管路套件可为工艺开发提供灵活性。提供试剂盒定制选项,以支持商业化规模的生产。封闭式的一次性管路套件可在一个共享的C级洁净室中处理多个批次,从而实现具有经济高效地过渡到规模化商业生产。
  • 与鲁尔连接件和无菌焊接件兼容
  • 伽马射线灭菌
  • 管材为无DEHP的PVC
  • 标准试剂盒:流速5–110 mL/min
  • 高流速(Hi-Flow)试剂盒:流速30–160 mL/min
订购信息
与封闭式系统兼容的培养基和试剂
细胞治疗工作流程多样且复杂。我们设计了具有灵活性和适应性的生物工艺容器,以便满足适用于封闭式系统的培养基和试剂的需求。
Gibco CTS现成袋装培养基支持细胞和基因治疗产品从临床转化到商业化生产中的封闭式生产。采用最先进的cGMP、ISO认证设施生产,以确保可再现结果的最高质量和一致性。
如果您准备纵向和横向扩展您的生产工艺,我们还为您提供Gibco CTS AIM-V培养基(不含酚红和抗生素)*和Gibco CTS DPBS(不含氯化钙和氯化镁)*。每种制剂都以灵活的生物工艺容器形式提供,可通过无菌焊接件、MPC快速连接件或鲁尔锁连接件无菌集成到您的工作流程中。
与封闭式系统兼容
使用MPC快速连接件或与注射部位连接的公/母螺纹鲁尔连接件,可以灵活地进行无菌焊接或无菌连接至封闭式系统;管材聚合物与市场领先的无菌焊接设备兼容,可用于上游和下游应用
无缝转化
CTS试剂现在以密闭包装提供,可帮助您缩短生产前置时间,并扩展和封闭您的流程,以实现无缝的临床转化
质量测试和监管文件
试剂和一次性技术符合行业标准,并受监管文件和支持文件(法规支持文件、分析证书、原产地证书)的支持
*培养基正在开发中
兼容的特性研究仪器
Invitrogen Attune NxT流式细胞仪
Invitrogen Countess II自动细胞计数仪
QuantStudio 7 Pro实时PCR系统
用于研究或生产基于细胞、基因或组织的产品。