了解 PGNAA 和 PFTNA 的工作原理以及支持其工业用途的硬件和软件的主要功能
欢迎来到我们的 PGNAA 学习中心,这是一种加工行业如煤炭、水泥、矿物加工和钢铁部门等常用的分析技术,用于对散装原料的元素组成进行非接触、无损的在线测量。 
PGNAA 是瞬发 γ中子活化分析的首字母缩略词。这是一种需要提供中子的技术,中子可以是来自放射性同位素源(通常为 Cf-252),也可以是来自通过脉冲快热中子活化分析 (PFTNA) 产生的中子发生器。我们率先推出了 PGNAA ,且在要求严格的商品行业中 成功应用 PGNAA 的经验非常丰富。
在此我们分享我们的经验和专业知识。通过浏览以下教育资产,您可以快速找到并优化您的PGNAA 和 PFTNA 应用所需的有用信息。
快速链接
从领域的同行了解更多有关正在使用的技术、我们的产品资源与常见问题解答的信息。
PGNAA 常见问题解答
精选资产
请参阅此处获取更多有用的文档和视频;请访问上方的“资源”选项卡以获取更多选择。
电子书:PGNAA 和 PFTNA 技术入门指南--适用于非科学家使用者
帮您入门的完整基础知识,从介绍到技术的概述,再到该技术如何 帮助采矿人员、矿物和煤炭加工以及水泥和钢铁生产商等多样信息。
信息图:PGNAA 检测限指南
查看 PGNAA可以轻松准确地测量多少种元素,并看看预期的检测限。
视频:CB Omni Agile 在线元素分析仪
详细了解 PGNAA 技术,了解其如何与工厂工艺过程集成以及决定其性能的因素。
网络直播:矿石分选的技术考虑因素
了解 PGNAA实现矿石分选的经济性和环境潜能方面的独特优势。
手册:可持续水泥生产的高性价比战略
了解 PGNAA 如何帮助水泥制造商更智能、更经济地运营,以减少对环境的影响。
成功案例:建造绿色矿山,以实现经济和社会利益。
了解中国的公司如何利用 PGNAA 技术将石灰石采矿数字化并获得巨大的经济和环境收益。