Search Thermo Fisher Scientific
有关我们最常见问题的答案,请参阅以下内容。
在这些强大的技术上找到您 PGNAA 和 PFTNA 问题的答案。借助出色的经验和专业知识,快速获得在线元素分析的优势。
对许多行业来说, PGNAA 是对XRF技术的高度的补充,具有两个关键优势。
首先,由于中子的高度穿透能力,PGNAA 可测量样品或物料流的整个体积,而不是仅仅测量表面。对于矿石分选等应用,尤其具有价值,因为矿石分选依赖于高度异质性物料流测量的代表性来获得成功。
其次,PGNAA适用于较轻的元素,特别是原子序数为18或以下的元素,这些元素不适合用XRF来研究;较轻的元素发出的X射线能量较低,容易被空气衰减。在这个范围内的工业重要元素包括钠、钠、硅、镁、铝、硫、钾和氯。
无论中子源是放射性同位素 - 锎 252 (252Cf) - 还是中子发生器,其设计都会影响测量的代表性和灵敏性。下图展示了对输送机上流动的分层物料流进行测量,改变中子源数量和尺寸/功率时的影响。更强大的中子源可实现更高的中子计数,从而实现更强的信号和更高的测量灵敏度。另一方面,更大的一致性确保了更具代表性的测量,就这个例子来说,是整个输送带区域。
要点信息 - 源设计与测量成功的可能性之间存在直接的关系,使其成为系统价值的关键决定因素。
虽然源决定了信号强度,但探测器的设计和配置决定了捕获伽马射线的范围和效率,进而决定了系统稳健检测不同元素的能力。我们使用快速、高分辨率和稳定性的高效碘化钠探测器,并根据不同的应用要求在每个系统中选定一到四个探测器。与源一样,探测器对于测量精度、准确度和可行性至关重要,进而影响系统价值。应适当匹配源和探测器,以实现出色性能,并可根据需求选择优化配置以提高重复性或一致性。
一个好的起点是问以下问题:如果分析仪按预期运行,我该如何应用这些数据?
这是矿石分选项目的一个关键问题,因为虽然稳定的实时元素分析是该过程的核心,需要对矿流进行适当的路径/改道选择,因此在实施过程中需要对矿场的基础设施进行大量投资。事实上,分析仪的成本将是此类项目的一个非常小的部分,但即使如此,也必须可靠地评估性能差异可能带来什么。可以利用分析仪来为虚假验收或虚假拒收寻找证据(我们当然可以帮助你)并做数学计算,看看这在收入损失方面意味着什么,因为这可能事关成功与失败。欲了解这类计算的实例,请查看我们的铜电子书。
例如,对于工艺过程,例如水泥工厂,投资于 PGNAA 可能是实现更好和/或自动化控制的关键。实时分析仪使过程操作员能够a)减少波动,b)建立信心,更努力地达到操作限值。看看这两个领域的收益可能意味着什么,因为这两种影响都可能带来经济回报。确保将任何自动化能力因素纳入您的计算中,包括改进如何可提高劳动生产力,因为毫无疑问的是,自动化是利用实时分析优势的最佳方式。在我们的水泥电子书中,有很多例子说明了水泥生产商所看到的各种好处及其价值。
重要的是硬件,因为它定义了系统性能。与所讨论的源和探测器设计一样,可配置性、易安装性和整体系统设计也都是关键。
这就引出了除了硬件外我们要讨论的可增加价值的其他因素,首先是专业知识。PGNAA已经使用了几十年,但并非所有供应商都使用它。拥有良好成功记录的公司可因此而降低风险,这在大型资本支出的项目方面尤其重要。另一个关键因素是软件。数据使用是由可访问性定义的,因此易于测量、呈现和使用相关指标的行业和应用程序特定包至关重要。我们的解决方案包括 Thermo Scientific RAMOS (生料配料优化软件)、Thermo Scientific COBOS (配煤优化系统)和 Thermo Scientific PREBOS(预配料优化软件)。
水泥和铁矿石烧结行业都是使用 PGNAA 的重要用户,因为此技术可实现实时窑炉和烧结矿化学控制,从而帮助降低燃料消耗并延长窑炉寿命,同时提高产品质量。
更普遍的用户是水泥和煤炭行业,他们使用 PGNAA 进行堆场控制。通过对原材料成分进行响应性测量,更容易实现优化配料,以尽可能达到出色的成本效益。投资 PGNAA 技术可帮助生产商更灵活地使用如低等级煤和替代性水泥成分(如粉煤灰和高炉矿渣),以在改善经济效益的同时亦降低对环境的影响。
第三个主要用户是矿物加工行业。在这里,PGNAA的作用从散装矿石分选(它可以改变矿山运营的盈利能力,尤其是低品位矿石)延伸到泡沫浮选回路的更有效操作,在泡沫浮选回路中,该技术可以用于响应输入的矿物成分而相应地控制浮选剂量。
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.