释放瞬发 γ 中子活化分析 (PGNAA) 的工业处理能力
PGNAA 技术包括使用中子轰击材料,并测量随后发射的次级或瞬发 γ 射线。当一个热中子,或者说是相对较低能量的中子 (<0.025 eV) 接近或与原子核碰撞时,会有能量转移,因而触发下面显示的事件序列。
原子核恢复到稳态时释放的 γ 射线的能量与释放它的原子相关,这使得每种元素都有可识别其特征的签名或指纹。不同元素的检测阈值是它们与中子相互作用倾势的函数,并决定了 PGNAA 不同应用的适用性。也就是说,PGNAA 方法的适用性可直接扩展到加工行业,如以下资源所示。
有用的资源
请参阅此处了解可提供帮助的几项信息,访问“资源”部分以了解更多详细信息。
应用文档:基本金属和贵金属中的矿石分选
了解更多关于矿石分选的优势以及如何最好地使用在线元素分析来进行此工作。
成功案例:改善烧结矿给料分析
阅读 Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH(HKM,德国杜伊斯堡),Thyssenkrupp Steel Europe AG 的子公司如何在对烧结矿进料分析的 PGNAA 进行投资后实现了不到一年的投资回报时间。
视频:CQM Flex 煤分析
进一步了解 PGNAA 如何提供煤炭处理环节所需的信息,以满足日益严苛的客户要求、盈利以及降低对环境的影响。
动画:采矿工具包
放大查看您感兴趣的供应链链接,了解如何从开采到产品质量控制上使用 PGNAA 和 PFTNA 技术。
中子供应
PGNAA 技术的中子供应有两种主要选择。 一种是放射性同位素锎 252 (252Cf),另一种是中子发生器系统。此类系统采用PFTNA技术,使用氢的同位素氘 (2H) 和氚 (3 H)通过聚变反应产生中子。与传统的 Cf-252 放射源相比,使用中子发生器时有一个独特的区别,就是不使用时能够关闭中子发生器。
系统设计
除了中子源,PGNAA 在线分析仪的性能和易用性还通过探测器质量和配置以及系统硬件和软件在工艺中支持集成的程度来定义。
具有高纯度结晶结构的闪烁体探测器是适合 γ 射线检测的技术。这些生成的光子的能量与检测到的 γ 射线能量成比例,并将其倍增并转换为电信号以生成样品的复合能谱,如下图所示。
在系统配置方面,Thermo Scientific CB Omni Agile 和 Thermo Scientific ECA-3等跨带式分析仪可直接安装在输送带上,为全部物料流提供每分钟均匀的测量结果。这种方法可以消除采样误差并以高频率提供数据,从而有助于将物料质量的变异性降至最低。Thermo Scientific CQM FLEX 煤炭分析仪在设计时与机械采样系统串联,以提供更高的精度和准确度。PGNAA 技术同样适用于浆料,其使用 Thermo Scientific GS Omni 分析仪等系统,能够根据测量频率要求测量多个工艺流。
数据展示和使用
在线 PGNAA 系统的高测量频率使得有效的数据处理和展示成为任何项目的基本组成部分。优化数据使用是实现 PGNAA 技术投资高回报的关键,在这方面强大的行业相关软件可能至关重要。
网络直播:通过对矿石分选进行准确有效的代表性分析,以实现清洁能源的愿景
了解更多在有效的矿石分选方面关键涉及的均匀性、主要 PGNAA 测量值及提供的系统功能。
网络直播:加工工厂数据集成和数字化的价值
了解矿物加工数字化和增强控制的潜力、相关优势以及 PGNAA 如何为您提供帮助。