Q:究竟如何才能实现分析效率加倍提高?
A:Vanquish Duo UHPLC可以助您实现。
方法一
在这两种情况下,如果您还有一个 LC 设置,则可以通过平行运行样品节省一半的分析时间。
在第一种情况下,两个 LC/色谱柱设置完全相同,在两个LC上分别运。
在第二种情况下,两个 LC 设置使用不同的色谱柱和流动相(即,采用体积排阻和强阳离子交换色谱法),在LC1上运行一半样品,然后手动将样品切换至 LC2 上。
然而,这仅仅在额外配置另一台 LC 的情况下运行样品才可行,不能额外进行 LC 设置的原因可能有很多,包括工作台空间受限。也许您没有足够的空间将两个 LC 系统和两台电脑并排置于工作台上,或者墙上没有足够的插头来支持两项设置。
方法二
通过一个 LC 系统即可获得您所期望从两个系统上获得的结果,且全部通过一台电脑和一个 LC 系统获得,带给您既惊喜又任性,前所未有的分析体验!
Thermo Scientific™ Vanquish™ Duo UHPLC 双 LC 系统可在一台仪器上同时运行相同或不同的方法,从而提高了分析通量或扩展了样品信息,同时最大限度地提高了分析效率和性能。这得益于Vanquish Duo 双 LC 系统中内置两条流路的特殊设计,可帮助实现:
- 通过降低每个样品的分析成本提高投资回报
- 在不更改验证方法的情况下提高样品通量
- 在不占用多余工作台空间的情况下增加样品容量
采用多种方法分析同一组样品,缩短样品制备时间并尽可能获取更多样品信息。
Vanquish Duo UHPLC 系统
关于 Vanquish Duo 双 LC 系统的注意事项:
- 该系统采用全新 Vanquish™ 双针分流进样器
该自动进样器将两个进样装置组合在一个进样室内。从而形成两个完全独立可控的通道。这意味着什么?
- 在两个通道上执行相同的分析=所有样品的分析时间减半。
- 同一样品瓶可以采用两根不同的色谱柱运行两种不同的分析=获取每个样品瓶的更多信息。
- 减少样品与两个进样针、进样口和流路之间的交叉污染。
- 可选择使用 1000 bar和 1500 bar,提供最大选择灵活性
系统采用全新 Vanquish™双泵 F(高达 1000 bar,两个独立的三元溶剂混合流置于同一室内)或两个 Vanquish™二元泵 H(高达 1500 bar)/ Vanquish™二元泵 F(高达 1000 bar)
- 从众多 HPLC 和 UHPLC 检测器产品中选择两种检测器并组合使用
- 如果您的目标是将分析通量提高一倍,可结合使用两根类似的色谱柱和两个类似的检测器,例如已针对耐用性和灵活性进行优化的全新 Vanquish™ 二极管阵列检测器 FG。
- 如果您的目标是扩展样品信息,则结合使用一根或两根不同类型的色谱柱与一个或两个不同检测器,从而更全面地解析样品。
在一台LC上同时运行一个样品进行两个独立的分析,以扩展您的样品信息
- 通过 Thermo Scientific™ Chromeleon色谱数据系统(CDS)软件中的内置工具实现易用性
- 使用方法与单通道 LC 一样简单 — 通过一个接口独立控制两条流路。借助Chromeleon色谱数据系统软件上的向导,轻松快速转移和设置新方法,并在两条流路之间轻松实现方法转移。
通过 Chromeleon CDS 轻松直观地控制双 LC 系统的工作流程
- 从长远来看,既节约成本又节省时间
- 根据您的分析需求,当考虑总持有成本(仪器、溶剂、色谱柱、维护成本等)时,从长远来看,与单通道 LC 相比,运行双 LC 系统通常可节省时间和成本。
- 使用全新HPLC 系统总持有成本计算器帮助您计算可节约的成本。
想了解更多相关产品信息?请直戳赛默飞 液相色谱分析 产品。