近日,生态环境部与国家市场监督管理总局联合发布了《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》,《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》等两项国家环境质量标准。
标准自2018年8月1日起实施。与1995年发布的原标准相比农用地标准检测指标增加了苯并芘检测项,建设用地检测指标增加到85项。
回顾
2016年常州“毒地”事件,2013年湖南“镉大米”事件,2012年曲靖市“6.12”铬渣非法倾倒致污事件……一次次重大公共安全事件,暴露了大地母亲的条条伤痕,而这些伤痕还有多少?
  • 2016年5月,国务院发布“土壤污染防治行动计划”,正式拉开了与土壤污染大决战序幕,充分掌握土壤污染状况就被置为第一要务。 
  • 2016年12月,环保部公布全国土壤详查实验室筛选技术规定,明确了土壤详查计划的检测项目,以及对实验室应配备的仪器设备基本要求。加速溶剂萃取仪被列为前处理设备的基本要求。
我国《土壤环境质量标准》自1995年发布实施以来,在土壤环境保护工作中发挥了积极作用。生态环境部土壤环境管理司有关负责人说: 随着形势变化,该标准不适应农用地土壤污染风险管控的需要,也不适用于建设用地,已不能满足当前土壤环境管理的需要。
新标
两个土壤管理新标准的颁布,对农用地实施分类管理,保障农业生产环境安全,实施建设用地准入管理,防范人居环境风险,提供了重要的技术标准支撑,对我们土壤污染防治工作战略图的具体细化具有重要意义。
赛默飞世尔科技作为环保监测领域的领导者,能够提供从样品前处理到分析检测(金属污染物、有机污染物、生物污染物和离子型污染物等)全解决方案,结合强大的实验室信息化管理平台,为土壤污染的治理与检测提供强大支持。
此次标准,相信大家都注意到大幅增加的有机污染物项目,一个完整的土壤样品有机分析过程,包括样品的采集、分析前的样品处理、分析、数据处理及结果报告。
在这个过程中,样品前处理是最繁琐、最花时间的步骤。根据LC-GC杂志对1000多个实验室进行的调查,在色谱分析过程中,实际仪器分析仅仅占6%的时间,而样品前处理所花费的时间则高达61%。很明显,样品前处理已经成为阻碍我们提高分析效率的瓶颈。
这个问题不解决,即便有世界上最先进、最高效的分析仪器,也无法提高整体的分析工作效率。因此,要提高分析效率,就必须解决样品前处理过程中标准化、自动化、高通量等问题。
近年来国家标准/规范越来越重视对自动化、高通量样品前处理的要求。 2016年2月,环保部新发布了新土壤监测规范方法标准HJ783-2016 《土壤和沉积物 有机物的提取 加压流体萃取法》,同年3月1日正式实施。
赛默飞解决方案
传统的样品制备工作流程包括提取、净化和蒸发,各流程的过渡均需要使用人工样品转移步骤。索氏提取、凝胶渗透色谱和氮吹蒸发器等技术往往使每批样品制备工作流程总时间超过60小时。1995年,Thermo Scientific™ Dionex™ ASE™快速溶剂提取系统问世,大大缩短了所需时间。最近,我们推出了Rocket火箭蒸发器 ——Dionex ASE系统的黄金搭档,形成全自动化高效样品制备成套解决方案,大大提高实验室产率。
Dionex ASE系统 In-Cell净化和火箭蒸发器的结合可为分析实验室提供全套样品制备解决方案。这两种技术的结合完全省去了净化和手工样品转移步骤。这种结合对实验室产率的影响十分显著,可确保您获得高准确度、高重复性的样品制备效果。
ASE 350 加速溶剂萃取仪
  • 是高通量实验室实现全自动化操作的理想解决方案
  • 无人值守,可萃取高达 24 份样品
  • 全自动在线溶剂混合,实现复杂萃取
  • Chromeleon 数据系统 (CDS) 软件控制,CDS 标准化 
  • 收集器 (60mL) 可直接转移至 Rocket 蒸发器
  • 存储 24 种萃取方法和 24 种萃取序列,非常灵活
  • 耐 pH 流路,可用于经酸碱预处理的样品
Rocket蒸发器优势
  • 比传统样品蒸发器快五倍;效率大大高于旋转蒸发器 
  • 真正的自动操作功能,无需照看 
  • 最多可以18个 ASE试管(6个450mL烧瓶)进行干燥和浓缩,省去净化和分析过程间的人工样品转移步骤
  • 用于终点检测的 AutoStop 功能 
  • 强大离心功能,可避免溶剂暴沸、消除交叉污染
想了解更多相关产品信息?请直戳赛默飞加速溶剂萃取 ASE系统火箭蒸发器产品。