船舶脱硫监测
船舶烟气排放连续监测解决方案
海洋环境保护委员会(MEPC) 2015年通过MEPC.259(68)决议,要求2020年1月1日起,全球船舶使用燃油的含硫量降低到0.5% m/m 以下。船只可采取三种措施应对IMO全球低硫令:改用液化天然气(LNG)推进系统、改用低硫燃油或者兼容燃料、安装洗涤器(在HSFO燃烧时提取硫的废气净化系统)。
安装洗涤器的方式将允许船只继续使用成本低廉的重油燃料,在使用成本和投资回报方面有明显优势。赛默飞世尔科技凭借其在传统烟气排放连续监测系统(简称CEMS)领域的领先技术和丰富的应用经验,根据船舶的行业特点和使用环境,推出了面向船舶行业的CEMS系统产品UW-50。
船舶烟气排放监控系统四大优势
UW-50 船舶烟气排放连续监测系统优势
  • 一体化设计和独特的风冷控温技术,产品小巧,特别适用于船舶安装环境
  • 全程高温伴热取样和成熟的紫外差分技术,提供稳定准确的测量数据
  • 全自动校准功能和无运动部件,系统稳定,大幅降低维护成本
船舶烟气排放监控系统核心仪器
UW-50
UW-50 船舶烟气排放连续监测系统
  • 全程180℃高温伴热,避免冷凝水的产生而影响SO2 的测量精度
  • 采用成熟的紫外差分技术和可调谐激光技术,不受水分、粉尘、甲烷等背景气体干扰
  • SO2、NO 检测精度高,最低检出限低至1ppm
  • 线性度 ≤±1.5% F.S.
  • 工作温度 -20℃-+55℃
  • 产品设计符合IMO MEPC. 259(68)要求,取得ABS 船级社认证
船舶脱硫洗涤水质监测AM16
AM 16型船舶脱硫洗涤水质监测系统
赛默飞世尔科技基于五十多年的传感器和分析仪研发生产经验,结合自动监测、自动控制、专业分析软件和实时通讯等技术,开发出AM 16型船舶脱硫洗涤水质监测系统,可在线监测洗涤水中pH、浊度、多环芳烃PAH和温度等参数。整个系统具有体积小巧、运行稳定、安装维护简易等特点,可在船舶脱硫洗涤工艺流程中即插即用。
  • 设计符合IMO MEPC.259(68)标准
  • 适用于开式、闭式、混合式EGC系统
  • 可同时测量pH、浊度、多环芳烃PAH、温度
  • 机箱材质316SS,IP65防护等级,系统上下结构水电分离,外形紧凑美观,防盐雾,抗震动,耐腐蚀
  • 高效除泡器,消除洗涤水中气泡对测量的干扰
  • 空气吹洗功能,保障仪器长期使用不受污染,减少维护量
  • 管路流程泄压保护设计,保证系统压力安全
Niton XL2 GOLDD XRF
Niton™ XL2 GOLDD XRF 分析仪
经验证明使用赛默飞Niton™ XL2 GOLDD 手持XRF分析仪能够快速、准确、稳定地鉴定船用燃料中的硫含量。分析方法简单易操作,样品制备仅需要将燃油倒入样品杯中。现场原位实时获得分析结果,立即可对硫含量进行合规性评估。
  • 快速 — 在30秒内即可完成样品检测;对样品中硫含量进行快速判定。
  • 易用 — 无需建立标线和校准,极易操作和使用。
  • 无损 — 不会对被检样品造成任何损坏或影响。
  • 便携 — 体积小重量轻,能够轻松带到船上现场实现快速监测。
  • 准确 — 仪器测试结果与实验室结果高度吻合,具有较高的准确性和稳定性
UW-50
UW-50 船舶烟气排放连续监测系统
  • 全程180℃高温伴热,避免冷凝水的产生而影响SO2 的测量精度
  • 采用成熟的紫外差分技术和可调谐激光技术,不受水分、粉尘、甲烷等背景气体干扰
  • SO2、NO 检测精度高,最低检出限低至1ppm
  • 线性度 ≤±1.5% F.S.
  • 工作温度 -20℃-+55℃
  • 产品设计符合IMO MEPC. 259(68)要求,取得ABS 船级社认证
船舶脱硫洗涤水质监测AM16
AM 16型船舶脱硫洗涤水质监测系统
赛默飞世尔科技基于五十多年的传感器和分析仪研发生产经验,结合自动监测、自动控制、专业分析软件和实时通讯等技术,开发出AM 16型船舶脱硫洗涤水质监测系统,可在线监测洗涤水中pH、浊度、多环芳烃PAH和温度等参数。整个系统具有体积小巧、运行稳定、安装维护简易等特点,可在船舶脱硫洗涤工艺流程中即插即用。
  • 设计符合IMO MEPC.259(68)标准
  • 适用于开式、闭式、混合式EGC系统
  • 可同时测量pH、浊度、多环芳烃PAH、温度
  • 机箱材质316SS,IP65防护等级,系统上下结构水电分离,外形紧凑美观,防盐雾,抗震动,耐腐蚀
  • 高效除泡器,消除洗涤水中气泡对测量的干扰
  • 空气吹洗功能,保障仪器长期使用不受污染,减少维护量
  • 管路流程泄压保护设计,保证系统压力安全
Niton XL2 GOLDD XRF
Niton™ XL2 GOLDD XRF 分析仪
经验证明使用赛默飞Niton™ XL2 GOLDD 手持XRF分析仪能够快速、准确、稳定地鉴定船用燃料中的硫含量。分析方法简单易操作,样品制备仅需要将燃油倒入样品杯中。现场原位实时获得分析结果,立即可对硫含量进行合规性评估。
  • 快速 — 在30秒内即可完成样品检测;对样品中硫含量进行快速判定。
  • 易用 — 无需建立标线和校准,极易操作和使用。
  • 无损 — 不会对被检样品造成任何损坏或影响。
  • 便携 — 体积小重量轻,能够轻松带到船上现场实现快速监测。
  • 准确 — 仪器测试结果与实验室结果高度吻合,具有较高的准确性和稳定性
网络讲座:向蓝色星球进发,船舶烟气排放连续监测(CEMS)网络研讨会
立即观看该条视频,了解如何解决船舶烟气监测方面的难题。
观看网络讲座
小身材大作用之UW-50船舶烟气排放连续监测解决方案
UW-50产品利用紫外差分吸收光谱(UV-DOAS)和可调谐半导体激光吸收光谱(TDLAS)技术,同时测量SO2、NO、CO2等组分的浓度并计算硫碳比值。本产品可以实时准确地测量船舶在航行时的废气排放含量,精确地反馈船舶发动机的脱硫、脱硝系统技术细节。
下载免费样本《船舶烟气排放连续监测解决方案》
下载样本