填问卷
赢积木
热门仪器
专题资料区
了解更多
农村污水水质在线监测解决方案
农村污水水质在线监测
农村污水来源主要有生活污水、农业生产污水、养殖业污水,有时还混有垃圾堆放产生的污水和高浊度的雨水径流等,水质成分复杂。赛默飞的多款水质分析仪器可适应农村污水处理设施工作环境,可准确、快速、稳定地测量农村污水水质。
农村污水水质在线监测热门仪器
8010CX氨氮分析仪
Orion™ 8010cX 氨氮自动监测仪
Thermo Scientific Orion™ 8010cX 氨氮自动监测仪基于国家标准方法水杨酸分光光度法,测量可靠、方法可溯源且无需剧毒试剂。仪器专业的工业设计、界面设计、模块化设计、功能设计、抗干扰的测量流程设计及算法使得仪器可广泛应用于多种应用场合, 以满足排放法规及工艺过程氨氮的控制要求。
优势:5个量程自由切换且无需重新校准;反应池和测量池分离减少测量过程的温度影响;比色池和反应池恒温,减少温漂;试剂用量少
产品介绍
TSSEPC510全光谱传感器
TSSEPC510全光谱传感器
TSSEPC510全光谱传感器是全光谱(200nm-800nm)浸入式UV 传感器。结构精巧便捷,即插即用,具备自清洗功能,可广泛应用于测量多种应用水体中的COD、BOD、UV254、硝氮、DOC、浊度、TSS、色度、温度等指标。
优势:实时显示数据;即插即用;1台仪器可监测多种参数;需试剂
3106COD
Orion™ 3106 COD 化学需氧量在线自动监测仪
化学需氧量COD是工业废水、生活污水和环境领域中常规测量参数之一。Orion™ 3106 COD自动监测仪采用重铬酸钾法监测水质中还原性物质污染程度,可有效监测包括有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物在内的污染物质,经过优化设计可降低运维成本以及减少试剂消耗。
优势:可自动切换量程,无需重复校准;消解与检测单元分离,在含氟或硅酸盐物质时,不会由于腐蚀影响检测精度。
产品介绍
3150TPN
Orion™ 3150 总磷总氮水质在线自动监测仪
水体中总磷包含元素磷、正磷酸盐、缩合磷酸盐、焦磷酸盐、偏磷酸盐和有机团结合的磷酸盐等形式,总氮包含有机氮、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮。Thermo Scientific™ Orion 3150 总磷/总氮水质在线自动监测仪可高效、快速的测量水体中的总磷、总氮含量。
优势:总磷总氮二合一;试剂配方公开;定量方式不受水样色度与浊度影响
产品介绍
2240氨氮分析仪
Orion 2240电极法氨氮自动
2240 在线氨氮仪表使用离子选择电极来分析溶液中化学成分浓度。分析仪选用高品质的部件,保证设备紧密、坚固及持久耐用。创新设计使得仪器具有高性能及最高准确度。
优势:电极法氨氮;不受水样色度和浊度影响;测量量程高;试剂无危险废液,配制简单
产品介绍
差分ROSS pH电极
差分ROSS pH电极
Thermo Scientific™ Orion™ 在线 pH ROSS系列电极旨在于多种样品提供快速、准确的pH测量。可更换盐桥的双液接界设计,能有效延长电极的寿命,避免频繁更换电极。定期更换盐桥和电解液可使电极具有类似“新”电极的性能。
优势:可更换盐桥的双液接界设计;低维护要求和长期稳定性;无漂移测量
农村污水水质在线监测热点活动
农村污水水质在线监测资料区