Search Thermo Fisher Scientific
本研究建立了一种简单、灵敏、可靠的检测动物源性食品中氯羟吡啶残留量的方法。方法检出限为5μg/kg,远远低于我国对鸡肉和牛奶中氯羟吡啶的限量要求。
本方法是将样品中的雌激素用乙酸乙酯提取,固相萃取的方法净化,衍生后用气相色谱-质谱进行定性、定量。该方法定量准确,灵敏度高,重现性好,能够满足目前奶及奶制品中雌激素检测的需要。
本方法是将样品中的地西泮和安眠酮用乙腈提取,固相萃取的方法净化后用气相色谱-质谱进行定性、定量。该方法定量准确,灵敏度高,重现性好,能够满足目前动物性食品中地西泮和安眠酮检测的需要。
本实验采用Thermo Scientific ISQ质谱仪,具有真空锁定功能。可以在不泄真空的情况下,随意切换EI源和NCI源。因此,在分析饲料中的氯霉素时,简单、方便,使得NCI源的气质联用分析得到更广泛的应用。
在食品行业多个重要主题上,新的食品与饮料网络讲座库可作为您全面而便捷的信息来源。
赛默飞全国服务热线:
800-810-5118
400-650-5118(支持手机)
邮箱: Sales.China@thermofisher.com