Search Thermo Fisher Scientific
基于三重四极杆 TSQ 8000 Evo 平台的快速方法将婴儿食品中的农药残留的分析效率提高三倍
针对频繁发生的水果农药中毒和西瓜炸裂事件,赛默飞推出了一系列基于液质联用和气质联用的农药快速筛查定量方法包、农残和膨大剂检测的应用方案,旨在让客户 能更快速便捷地使用仪器、开发方法,并为保障 食品安全提供技术手段。
赛默飞的加速溶剂处理系统(ASE)可以进行快速、高效地提取有机氯/有机磷类农药,为高通量检测与低含量检测提供帮助。
采用赛默飞TSQ Quantum XLS 三重四级杆质谱仪可以实现多种农药的快速分析,利用串接质谱的高选择性,一次进样,可以完成多达上千种农药的筛查
Dionex 产品中的离子色谱产品可以分析各类水质中的除草剂,例如:草甘膦的分析,国标中采用离子交换色谱方法
● 三重四极杆气质联用仪TSQ 8000用于多农残分析的整体解决方案
——演讲者:赛默飞质谱产品应用工程师 朱曼洁
——讲座简介:背景介绍(国内国际多农残检测发展的趋势);TSQ 8000产品简介(硬件及软件特点,为什么要使用串接气质);整体解决方案介绍(前处理方法,数据库,色谱质谱条件以及软件设置等一系列的整体操作流程)
● 高分辨Orbitrap质谱技术在500多种农残快速筛查及确证中的应用
——演讲者:赛默飞质谱产品应用工程师 程明川
——讲座简介:高分辨质谱技术在大规模快速筛查和确证分析中的特点和优势;台式高分辨质谱仪Q Exactive配合筛查软件ExactFinder在多农残分析中的工作流程。
● 利用GC-NCI-MS分析复杂农产品中的痕量农残
——演讲者:赛默飞世尔科技GC\GCMS产品应用工程师 吕建霞博士
——讲座简介:采用PTV-GC-NCI/MS分析复杂农产品中的痕量农残,简化样品前处理过程,提高灵敏度。
基于三重四极杆 TSQ 8000 Evo 平台的快速方法将婴儿食品中的农药残留的分析效率提高三倍
本研究介绍了一种快速 GC 用于提高实验室测定婴儿食品中的多种农药残留的分析效率的方法。通过测定婴儿食品样品萃取物中目标农药成分的色谱分离、灵敏度、线性和重现性来评估 TSQ 8000 Evo GC-MS/MS 系统的性能。
详细内容
TranscendTM在线净化LCMSMS系统分析茶叶基质中30种农药残留
本文介绍一种用创新的样品在线前处理方法——TurboFlowTM技术同时分析30种农药残留的方法。这种在线自动样品处理技术结合了扩散,化学和体积排阻的原理,在捕获感兴趣的目标分析物的同时,快速地消除基质干扰,实现净化处理,仪器分析的全自动化。
详细内容
加速溶剂萃取-气相色谱法测定烟草中的有机氯农药残留
本文尝试建立一种加速溶剂提取、固相萃取柱净化、气相色谱同时测定烟草中31种有机氯类和菊酯类农药残留量的新方法。样品用正己烷乙酸乙酯提取,提取液经Florisil固相萃取柱净化后,采用气相色谱-电子捕获检测器(GC-ECD)进行检测。
详细内容
Q Exactive Focus在多农残快速筛查和确证分析中的应用
本文采用具有高分辨率、精确质量数(HR/AM)的台式质谱仪Q Exactive Focus进行大规模农残筛查分析,实验结果显示了优异的灵敏度、精密度和分析通量。
详细内容
Use of UHPLC and High-Resolution MS for Quantitative Analysis of Pesticides in Onion Matrix
A LC-MS methodology employing UHPLC and HR/AM MS makes it possible to identify, quantify, and confirm more trace-level contaminants in complex mixtures in a single analytical run. The results of this unique solution are improved sensitivity and precision, as well as unmatched throughput.
Detail
Analysis of 200+ Pesticides at 500 SRMs/susing a Non-Timed SRM MS Method anda Short LC Method on TSQ Endura MS
This poster describes a method for rapid analysisof 200+ pesticides in food samples using a triple quadrupole mass spectrometer without the need for setting up a specific time window for each analyte.
Detail
在食品行业多个重要主题上,新的食品与饮料网络讲座库可作为您全面而便捷的信息来源。
赛默飞全国服务热线:
800-810-5118
400-650-5118(支持手机)
邮箱: Sales.China@thermofisher.com