patatrix-instrument-hero-r2
完善您的食物病原体检测工作流程
Pathatrix仪器是一款完全自动的样品制备系统,可用于快速、精确地处理任何样品基质,助您节省时间和金钱。Pathatrix利用抗体包被或带正电荷的超顺性磁珠,选择性地将各种复杂基质中的目标微生物结核并浓缩出来。该系统可用于食品、环境和生物安全等各种不同类型的样品。
Pathatrix完全兼容一系列检测技术。通过Pathatrix系统可以制备出经过捕获、浓缩和清洁的样品,有助于您所选的检测方法获得更为可靠、精确的结果。由于Pathatrix系统的浓缩效应,获得结果所需的的时间也大为缩短。针对常用的检测技术,我们提供简单的连接解决方案,其中包括:
  • 琼脂平板 – 选择性且可显色
  • 比色测定分析 – ELISA和侧流免疫测定
  • PCR – 实时或依照惯例
查看运行中的 Pathatrix自动化系统
清洁和弄熟靶标 – 有助于减少假阳性与不明确的结果
可以富集至多10种样品 - 节省多达90%的下游检测成本
15分钟完全自动化运行 – 有助于缩短获得结果所需的时间,提升生产效率
了解更多相关食品安全检测方法:
乳制品检测   |   食用油检测   |   饮用水检测   |   饮料检测   |   酒类检测