食品生产中的流变学和挤出技术
优化食品操作
食品材料在生产过程中往往表现出复杂的流动特性。了解食品材料在操作条件下的流变学特性和行为,是保证食品有效操作和质量的基础。这包括食品乳化、灌装、涂抹、成型、泵送和装瓶工艺。流变仪可测定稳态剪切粘度、屈服应力、粘弹性、形态、液滴尺寸分布和粘连性等关键特性。
Thermo Scientific HAAKE Viscotester iQ 流变仪是质量控制的理想助手。无论是批量放行的快速单点测量,还是更全面的最终产品流变学分析,操作方便的紧凑型 Viscotester iQ 流变仪都能胜任这项工作。
Advance your QA/QC measurements to the next level with Thermo Scientific HAAKE MARS iQ Rotational Rheometer. Measure the viscoelastic properties of foodstuffs like apple sauce and peanut butter to assess texture, mouthfeel, spreadability and more. This modular rheometer offers a range of accessories to help evaluate and verify liquid and semi-solid food formulations throughout the product life-cycle (from production to storage to consumption). 
Read the application note Rheological and Textural Properties of Various Food Formulations Analyzed with a Modular Rheometer Setup.
Thermo Scientific HAAKE MARS 系列流变仪专为测量种类广泛的样品而设计,从低粘性水状果汁到高粘弹性饼干面团,再到硬质糊状奶油干酪或花生酱。这款强大的研发流变仪可在宽泛的温度变化范围内获得所有相关的流变学参数,而且如有需要,也可以在宽泛的压力范围内获得这些参数。
视频聚焦:HAAKE RheoWin 软件的校准
熟练食品流变学挤出技术指南
了解在食品开发和处理工作流程中应测量哪些指标,以及哪些工具最适合执行测量工作。这套科学简报和文章介绍了如何通过流变学测量来提高食品性能,以及如何通过挤出技术来开发食品。
网络讲座:挤出条件如何影响淀粉化合物的性质
观看本次网络研讨会,了解通过双螺杆挤出熟练设计淀粉基质的优势。
了解如何通过挤出影响最终产品的质地、稳定性和进一步的加工性能。
现在观看 ›
HDI-webinar-extrusion-starch-230x195