Search Thermo Fisher Scientific
超过 5 个数量级的线性动态范围与高选择性满足靶向定量分析实验的各种需求。提高的采集速度推动大规模研究以便开发转化工作流程或优化方法,只需 5 毫秒即可切换极性以极大限度地提高生产率。在数据必须可靠时,TSQ Plus 三重四极杆质谱仪的仪器功能可加快复杂基质的高性能靶向实验。
使用预先构建的模板、直接导入现有方法、与 Thermo Scientific mzCloud 数据库集成且具有大量方法编辑功能的仪器控制软件可帮助您快速设置方法并执行优化,以提高生产率。直观的仪器校准程序可以简化仪器检查,能自动确定执行哪些校准程序。
创新的硬件功能可提供新的实验性能,满足当今要求和未来挑战。新型主动碰撞池改善了对许多常规挑战至关重要的低质量端产物离子传输。卓越的采集速度、新型电源获得5 ms 极性切换速度,结合既定的耐用性和可靠性,在最复杂基质中实现最高生产率。
集成式 LC-MS/MS 软件能够创建具有预测仪器参数的单反应监测 (SRM) 测定表的功能、执行数据处理以确定最佳实验参数以及通过定制报告高效、可靠地处理目标数据。Thermo Scientific Chromeleon 色谱数据系统 (CDS) 还可以管理实验室操作的各个方面。
由于靶向样品分析方法涵盖了许多化合物类别和实验要求,实验室需要采用多种选项来满足实验需求(从生物基质干斑的快速电离到替代电离源)。 差分离子迁移还可以用于克服背景干扰以扩大动态范围。
要充满信心地进行定量测定,您需要目标相关的液相色谱-质谱 (LC-MS) 工作流程解决方案
TSQ Fortis 三重四极杆质谱仪的设计初衷即为强大。无论何种应用,TSQ Fortis 质谱仪都将日以继日地传递出可靠且一致的结果。可靠的仪器设计、直观的软件和完整的工作流程解决方案, 与 TSQ Fortis 三重四极杆质谱仪,一同确保定量分析的优越生产力,即使面对任何使用者、任何基质的全类型上百种物质。
毫无妥协地实现更佳灵敏度和耐用性。TSQ Altis 三重四极杆质谱仪含双曲面分段四极杆、增强型双模式、离散打拿极电子倍增检测器和高分辨 SRM(0.2 FWHM),具有前所未有的灵敏度、选择性和速度,以及无与伦比的分析灵活性、重现性和出色的精度。TSQ Altis 使每个分析实验室能够成功解决最苛刻的分析应用需求。
使用 TSQ Quantis 三重四极杆质谱仪简化日常分析流程,提供卓越的耐用性和灵敏度,以满足您的工作流程需求。TSQ Quantis 凭借其分段四极杆、增强型双模式离散打拿极电子倍增检测器和高分辨率 SRM(0.4 FWHM),提供了卓越的灵敏度、出色的耐用性和精度。TSQ Quantis 易于使用,满足每个目标定量工作流程的要求,确保每个用户、每个分子和每个分析实验室获得高质量数据。