未来定量分析让今天的环境更清洁
未来定量分析让今天的环境更清洁
在世界各地,环境威胁不断演变,合规标准和各项法规随之改变。未来的环境分析定量技术组合不仅设计用于满足当前要求,也同样适用于未来的需求,能够提供可靠而精准的结果,更易于满足合规性并有助于尽可能地降低法规风险。
Challenge-environmental0613
离子色谱质谱联用,解决基质复杂挑战
经典案例:  IC-MS联用技术检测饮用水中的强极性化合物
当饮用水采用氯化来杀菌,会形成卤乙酸(HAAs)类消毒副产物。EPA规定HAAs上限容量水平(MCL)60ppb为致癌风险浓度。从EPA 557方法的法规依从性来说,串联赛默飞ICS-5000+通用高压离子色谱和TSQ Endura™三重四级杆质谱仪可消除:
•  昂贵且有毒的衍生化试剂
•  样品制备上更加节约分析时间
让微量污染物无处遁形
经典案例:  在线固相萃取质谱分析法检测饮用水中的有机农残
本应用展示了赛默飞完整的饮用水污染物定量分析流程。
使用 Online SPE 系统EQuan MAX Plus™对样品进行在线快速有效的净化处理,然后由三重四极杆质谱 TSQ Quantiva 分析,结合TraceFinder 软件从多个维度对目标物进行确证,从而利用系统超快速度及超高灵敏度实现对饮用水污染物的准确、快速筛查,让微量污染物无处遁形。
  • 超快分析速度:Online SPE结合三重四极杆质谱系统21分钟完成所有分析;
  • 超高灵敏度:可检测ppt到ppq级(ng/L~pg/L),远超法规要求;
更多学习资料