未来定量分析让今天的人类更健康
未来定量分析让今天的人类更健康
随着临床研究的深入发展,从小分子诊断化合物激素,维生素等到大分子生物标志物,表型组学和转化医学研究都面临非常多的挑战,未来的定量分析不仅可以提供可靠精确地定量结果,更利用整体技术平台,整合解决方案,从未知标志物的筛查到已知标志物定量全领域快速准确提供诊断结果。
Challenge-clinical-research
超体量样本分析永不停
经典案例:  TSQ Quantis对于血浆中免疫抑制药物的稳定性检测
本方法使用赛默飞TSQ Quantis三重四极杆质谱仪,对几乎每个临床实验室都会分析和定量的四个关键分子的进行检测。从数据中可以看出,每个分子在约 1500 次进样中显示出非常低的变化。展现出在临床研究实验室中,TSQ Quantis极强的稳定性和耐用性。
一站式服务,轻松解决医学转化
经典案例:  3个小时从采血到出报告
蛋白质组真正用于临床检测需要从样本前处理到获得结果的一整套简单、快速的分析流程。基于Orbitrap开发出的临床蛋白质组检测流程,从指尖采血、到大规模自动化的样品前处理、到30分钟的快速质谱分析、再到高通量数据处理并最终获得报告,整个过程只需要3个小时,能获得300多种蛋白的定量结果,其中包含近50种FDA批准的疾病标志物。
  • 超高分辨解析复杂微量样本体系;
  • 数据稳定可重复,报告一键生成;
3小时从采血到出报告,图片来源:Mann M, 2016, Cell Systems, 2(3), 185–195
更多学习资料