完整糖型工作流程
执行明确的糖型分析
在适用于蛋白糖基化分析的分析工具中,高分辨率高质量精度(HRAM)质谱系统(MS)对于各种糖型的测定和定量分析已经变得越来越重要。 新方法与毛细管UHPLC和质谱分析相结合,可快速分析糖型,从而便于在发现、开发和QC过程中对生物治疗产品进行直接比较。
完整糖型分析工作流程
intact glycoform analysis workflow
完整糖型工作流程分类目录
新型抗体色谱化学键合相 - MAbPac RP 色谱柱
使用新型 Thermo Scientific™ MAbPac™ RP 色谱柱对单克隆抗体 (mAb)、片段、变体、抗体药物偶联物 (ADC)、聚乙二醇蛋白质和生物特异性蛋白质进行高性能反相 (RP) HPLC 和 LC/MS 表征。 这些色谱柱具有出色的分离度、长使用寿命和低残留。 表面化学键合相、粒径和孔径已经过优化,适用于更高分离度的分离。
强大且易于使用的蛋白质反卷积和肽图分析软件
使用 BioPharma Finder 软件中的完整糖蛋白分析工作流程以更高的生产力和可靠性筛选、鉴别并表征完整蛋白质。 两种反卷积算法充分利用了 Thermo Scientific Orbitrap 质谱仪生成的高质量 HRAM 数据。 除了完整的表征,您还可以确认氨基酸序列、识别已知/未知的翻译后修饰的位点和类型,同时使用肽图分析工作流提供相对量。 其它功能包括二硫化物键合、序列变异体分析和序列变化。
为生物制药建立的新型完整蛋白质色谱分析
新的 Thermo Scientific™ Vanquish™ Flex UHPLC 系统具有完全生物相容的流路和经过验证的合规性,能提供可靠的结果。 在保留时间稳定性、灵敏度和分离效率方面,实现了前所未有的性能,可用于生物治疗蛋白质表征的最广泛的色谱柱化学键合相。 通过与市场领先的质谱、荧光和荷电气溶胶检测的无缝集成,满足需求的多样性。 通过 AppsLab 和无工具 Thermo Scientific™ Viper™ 接头并结合简单、免费提供的一键式工作流程实现了易操作性。
CMD SchemaApp code