反荷离子分析
有效测定药物阴离子和阳离子
加速测定并定量分析药物制剂中的无机阴离子和阳离子。 约有一半的药物都以盐的形式配制和配给。 广泛的无机和有机离子可用作药品反离子,不同离子可用于改变生物和物理化学属性,比如溶解度、稳定性和溶解速率。 筛选和测定各种反离子和活性药物成分 (API) 对于药用盐的质量控制至关重要,可确认盐类形式鉴定和 API 的质量平衡。
反离子分析专题目录
用于测定反离子的通用型 UHPLC
结合 Thermo Scientific Vanquish UHPLC 系统与 Vanquish 荷电气溶胶检测器 (CAD) 近乎通用的检测功能来检测并量化反离子可提高分离速度和分辨率。 该检测器拥有增强的线性动态范围和精确、一致的响应,可以同时测量少量杂质、反离子和 API,无论其化学结构如何。 您可以测量灵敏度低于毫微克的几乎所有非挥发性和大部分半挥发性分析物。 荷电气溶胶检测器扩展了发现功能,是对任何色谱实验室强有力的补充。
终极性能和灵活性
Dionex ICS-6000 Hybrid HPIC 系统是最出色的离子色谱 (IC) 系统,能够应对全系列的反离子检测。 该高效免试剂 IC (RFIC) 系统可以在高达5000psi的压力下运行。 该高压功能使您能够灵活使用标准长度的小粒径色谱柱,实现更高分辨率而不牺牲速度,或者使用长度更短 (150mm) 的色谱柱,实现更高流速和高通量,以满足药学实验室的需求。
值得了解的离子色谱
Thermo Scientific Dionex Integrion HPIC 系统适合长时间运行相同方法的用户,能够以最低的持续成本满足您的可靠性需求。 配备全系统监测和简化的管道系统布局,即使 IC 新用户也能快速掌握。 您还可以利用精确的淋洗液自动生成和样品制备功能,节省时间,提高重现性。
合规和直观的色谱分析数据系统
Thermo Scientific Chromeleon 7.2 色谱分析数据系统 (CDS) 软件统一了色谱分析和常规定量分析的工作流程,将 Thermo Scientific 仪器完全整合到符合 21 CFR Part 11 的 GMP 或 GLP 企业环境中。 通过一个应用程序即可简单快速地处理和报告您的反离子检测数据。
CMD SchemaApp code