适于任何情况。任何任务。
我们的解决方案经过实验室验证,可随时用于应对各种公共安全和安防威胁,包括化学品、毒品、有害物质和爆炸物。我们可以根据现场应急人员、消防部门、执法部门、军队和其他政府机构的具体需求为其提供定制化解决方案,以确保相关人员装备精良,能够快速、准确、安全地作出响应。
毒品和违禁药物鉴定
我们提供经过实验室验证的可靠毒品和化学品鉴定产品组合。无论是基于现场的推定测试还是用于确认分析的进阶鉴定,我们提供广泛灵活的产品,满足您的具体要求。
通过 Thermo Scientific TruNarc 手持式毒品分析仪,您可在现场直接获得实验室验证技术所提供的精准性和可靠性。TruNarc 分析仪可以轻松快速地测试530多种物质,包括毒品、兴奋剂、抑制剂、致幻剂以及镇痛药。TruNarc 分析仪的文库定期更新,以涵盖新出现的药物威胁,而且其鉴定不需要与大多数物质直接接触。TruNarc 分析仪可为推定证据提供清晰、实时的结果,并可提供带扫描结果的自动化防篡改记录,包括时间和日期标记,以助加快起诉的步骤。
利用手持式拉曼技术检测新型合成毒品
近年来,被称为合成卡西酮类的街头毒品呈显著增长之势——也称作浴盐或植物养料。这类毒品会引起严重的健康危机,不仅仅是因其会对身体产生毁灭性影响,还因为难以对其进行鉴定。它们常常被故意贴错标签,并标明不可食用,从而逃避起诉。一旦某种药物类型或衍生物被确定为违法药物,经过改造的药物就会进入市场,钻新法律的空子。这些毒品可能只在分子水平上存在细微差别,却对法庭提前应对这种威胁提出了持续的挑战。
合成大麻素,一种具有精神活性类的草药产品,人们熟知的名称是香料 (Spice) 或 K2,是缉毒人员面临的最新难题。虽然这些物质已标明“不可食用”,但仍被作为植物大麻的替代品出售给青少年,且可通过多种零售渠道被获取。
用于制造“香料”的化学合成物通常以散装粉料的形式运输过境,然后喷撒在植物材料上被吸食。这些化合物产生的作用类似于植物大麻,但会引发更强烈且无法预测的作用,包括极度忧虑、妄想症、幻觉,甚至心脏病发作。
随着违法药物目标物的快速演变,传统的湿化学试剂盒不足以应对不断出现的未知物质。 TruNarc 分析仪是一款定期更新资料库的仪器,可快速适应新型化合致幻药以及新出现的流入市场的毒品变体。该库还包含重要的违禁药物、切割剂和前体,可用于精确分析多种物质。该分析仪应用了普遍认可的拉曼光谱法,该技术经过验证,尤其适合鉴定液体、凝胶、糊剂和浅色固体材料,包括片剂和胶囊的内含物。这使得它成为适用于街头、警察局、海关检查站或法医实验室的理想筛查工具。 
危险材料鉴定
全球公众对危险材料的安全和妥善处理的关注日益增加。危化品处置技术人员、消防人员和事故指挥人员需要快速分析和鉴定无标签的溢出材料和非法排放物料桶中的物质。越来越复杂的工业工艺不断引入新的有毒化学品,因而需要专门的危废处理设备来测试和验证所接收的产品。
常规实验室进行的传统有害物质分析在修复过程中耗费时间和资金。Thermo Scientific  FirstDefender、TruDefender、Defender Omega 和 Gemini 手持式分析仪利用拉曼或 FTIR 光谱仪的强大功能,可直接在危险区域快速确认圆桶、袋子和瓶罐中的内容物。
爆炸物威胁检测
随着简易爆炸装置 (IED) 在全球范围内更为频繁的使用,精准测定爆炸物越发具有从未有过的重要性。需要分析潜在爆炸威胁并保留证据的人员开始采用我们的便携式鉴定系统应对这些威胁。
因为如今的 IED 不仅依赖 TNT 等传统爆炸材料,更使用了硝酸、硝酸铵、柴油以及糖等工业化学品,有时还避开了传统爆炸物检测技术和训练有素的爆炸物检测犬的检测。军队和民用响应机构正进行研究以快速部署新便携式鉴定系统,从而抵御当前的 IED 威胁。
赛默飞世尔科技现已为需要识别潜在爆炸威胁并保存证据的爆破小组和 EOD 团队推出了 Gemini 化学品鉴定分析仪。基于行业当先的 FirstDefender 和 TruDefender 手持式分析仪,Gemini 是一款集成了 FTIR 和拉曼光谱的分析仪,其爆炸物识别范围比单用任一技术都更为广泛。可以与来自 Alluviam LLC 的 可选 HazMaster G3™ 决策支持系统配合使用,手持式 Gemini 分析仪允许进行虚拟混合分析和交互式问题解决,从而在危险区域做出更为知情且安全的决策。
化学制剂和武器识别
通过快速识别化学武器和化学制剂以确保公共安全。Thermo Scientific 化学品鉴定仪器可提供即时、可操作的数据,以便于用户在重要场合快速作出决策。 在现场快速检测和鉴定化学战剂 (CWA)、有毒工业化学品 (TIC)、有毒工业材料 (TIM) 和许多其他有害物质。
赛默飞世尔科技是手持式拉曼技术行业公认的当先者,已售出了上万台仪器,包括 Thermo Scientific FirstDefender RMX 手持式化学品鉴定分析仪,应用于 US 军事的各个领域及各地的军事和执法部门。我们的化学品鉴定产品结合了包括拉曼和 FTIR 在内的先进技术,以及一个非常易于使用的界面,几乎可以在任何地点快速提供快速、可靠的现场结果。
辐射检测
我们的集成解决方案包括便携式辐射探测、放射量测定和监测系统,可保护人员、关键基础设施、明确监测地点和周围区域的安全。
天然本底甄别(NBR)技术对于更准确地检测、定位和鉴定放射性核素(如核武器、脏弹以及被遗弃或故意遮掩的辐射源等)至关重要。我们的门户网站、监测仪、探针、盖革米勒探测器以及其他辐射探测与监测仪器采用了这一专利技术。