重新定义各机构如何进行毒品和化学品鉴定
坚固耐用的紧凑型 Gemini 分析仪满足精锐部队和公共安全部队的严苛要求,可帮助操作员快速、安全且准确地执行任务。Gemini 分析仪是一款目前能将傅里叶变换红外光谱 (FTIR) 和拉曼光谱法集成在一台装置中的手持式仪器。这两种光谱学范围是相辅相成的技术,增强了用户在现场鉴定未知物质的能力。
图形界面确保了仅需简单培训即可熟练使用。即使戴着防护手套,操作员也可以使用触觉键盘或电阻式触摸屏轻松浏览各种功能。从极端气候到腐蚀性处理,Gemini 已通过最新军事标准的耐用性认证——跌落、冲击、振动、温度、浸没等等。
Gemini 分析仪得到以下的奖项:
  • 在旨在表彰对于以人为主的设计和创新的2016爱迪生奖 (Edison Awards) 评选中,荣膺法医学和安防类金奖
  • 在旨在表彰行业年度最佳创新2015全球百大 R&D 科技奖评选中,荣膺分析测试类编辑推荐奖
  • 在 Supermodern 2015 Programme 欧洲警具展上荣膺创新类铜奖
  • 入围英国安防和警备委员会 2015 ADS 安防创新奖并获得高度推荐的评价
  • 荣膺分析和监测设备类制药生产全明星创新者奖
三种技术合而为一
补充和确认
拉曼与 FTIR 都是具有高度特异性、可靠的鉴定方法,且各具优势和局限性。通过将拉曼和 FTIR 集成到一台分析仪中,操作员可以利用这两项技术各自的强大功能实现更广泛的化学鉴定。对于新用户,扫描助手功能可通过一系列简单的问题来指导技术选择。不同技术采用一致的界面和工作流程,确保经验丰富的操作员可以轻松进行采样。
SERS——低浓度分析
通过利用具有 LowDose ID 的 Gemini 分析仪的增强硬件和软件,结合 SERS(表面增强拉曼光谱ID),Gemini 能够为关键毒品提供低浓度分析和结果。
LowDoseID 可用于检测低浓度违禁药物
具有 LowDoseID 功能的 Gemini 分析仪添加了 SERS H-Kit 和筛选器算法增强,提高了违法药物的检测能力。这些新设备功能可以对混合物和药片中的药物进行低浓度检测。
灵活的扫描方法
具有 LowDoseID 功能的 Gemini 分析仪提供两种扫描规格。ID 模式是正在寻找化学品鉴定的高级用户的理想选择。筛选器模式提供了更简单的界面,专注于低浓度毒品检测。
ID 模式
  • 同时采用拉曼和 FTIR 技术
  • 提供补充和确认结果
  • 适用于高级用户
  • 化学品的一般表征特性
  • HazMasterG3 软件(附加功能)
  • 确定现场化学品中的潜在危险材料
  • 确定缺少什么 HME 配方成分
筛选器模式 (适用于 LowDoseID)
  • 采用拉曼和 SERS
  • 适用于所有用户级别
  • 毒品鉴定
  • 直接扫描:通过支架或探针进行分析,可分析纯物质或高浓度物质
  • H 型扫描:低浓度物质,可分析具有荧光问题的物品
扫描延迟
除了拉曼扫描延迟、可调激光功率和其他内置安全功能外,Gemini 还采用了电动铁砧,用以实现 FTIR 扫描延迟。
HazMasterG3 化学品鉴定软件
Alluviam LLC 公司推出的 HazMasterG3 是一款先进的决策支持工具,现已集成到手持式化学品鉴定仪器中。该系统可提供有关化学品的关键见解,助您解读分析仪的结果,并提供与隐藏的化学品、辐射读数或未知弹药相关的潜在危险的态势感知。
直观的软件有助于为现场所面临的真实问题提供解答,从而让调查人员能做出更正确的响应。交互式系统不仅可以确定物质和前体,还可以帮助确定配制时所使用的化学成分、具体的生产量、缺失的成分,以及可用于合成缺失成分的物质等。
这是一款获得美国国土安全部反恐技术认证的 CBRNE/HME/IED 支持软件。
Gemini 分析仪专题视频