拯救生命和预防灾害
辐射、化学和毒品事件使社会所有阶层都面临致命风险。我们广泛的识别和检测设备可拯救生命并防止灾难 - 无论是任何任务或任何情形。Thermo Scientific 仪器有助于应急和急救人员提高自身和所处环境的安全性。
手持式分析仪
从日常安防监测到应急响应,我们的综合分析仪器可帮助安全和安防专业人员检测并减少危险材料、毒品以及化学武器和制剂,确保公众及自身的安全。
TruNarc 手持式毒品分析仪
Thermo Scientific TruNarc 手持式毒品分析仪可通过单次明确检测帮助执法人员、海关、边境检查人员和其他人员鉴别500种以上的疑似受管制物质。
具有 LowDoseID 功能的 Gemini 分析仪
具有 LowDoseID 功能的 Thermo Scientific Gemini 分析仪是一款坚固、轻便的手持式仪器,集成了傅里叶变换红外光谱法和拉曼光谱法。
FirstDefender RM 化学品鉴定系统
Thermo Scientific FirstDefender RM 化学品鉴定系统能够使危险品分析人员、执法机关、军队及其他现场应急人员在数秒钟内获得准确的化学品、爆炸物和危险物品鉴定结果,甚至可以透过密闭的透明容器进行鉴定。
FirstDefender RMX 手持式化学品鉴定分析仪
Thermo Scientific FirstDefender RMX 手持式化学品鉴定分析仪有助于军队和民间的现场应急人员快速鉴定各种未知固体和液体化学品,包括爆炸物、有毒工业化学品、化学武器、毒品、前体、白色粉末等。
TruDefender FTX 手持式傅里叶变换红外光谱分析仪
用于化学品鉴定的 Thermo Scientific TruDefender FTX 手持式傅里叶变换红外光谱分析仪利用傅里叶变换红外光谱技术的强大功能,可提供快速、可操作的数据,以减少潜在威胁并保护危险品处理团队和社区的安全。
Defender Omega 手持式拉曼分析仪
使用 Thermo Scientific Defender Omega 手持式拉曼分析仪可可靠、快速地鉴定爆炸物、化学战剂、毒品和其他化学品。
1064Defender 拉曼分析仪
Thermo Scientific 1064Defender 拉曼分析仪可进行无接触的瞄准式扫描,适合用于毒品鉴定和化学品鉴定。
具备天然本底扣除 (NBR) 技术的辐射探测器
辐射探测器采用可将原子分离为正离子和电子的技术,并在随后将其吸引到电极,从而形成电流流动并产生电信号。可测量这些电信号以作为辐射量。然而,在现实和现场环境中,存在着一些自然发生的辐射,这些不同水平的辐射来自地球和大气,可能会掩盖和混淆目标检测工作。
天然本底扣除 (NBR) 是一种可消除检测辐射时天然本底水平波动的技术。这种专有和专利技术可通过去除所显示的任何天然本底辐射来快速区分天然和人工辐射,从而提供更准确的人工辐射水平结果。对于不采用天然本底扣除技术的仪器,操作员在使用时通常会设置更高的警报阈值,以消除假警报的困扰,或者由于其所设警报的频率而造成错失隐藏或屏蔽的辐射来源而忽视了警报。使用采用天然本底扣除技术的仪器可以让警报阈值保持在低水平,无需担心来自非威胁源的错误警报;因此当警报响起时,您就知道是时候该采取行动了。
RadEye G 系列个人剂量率测量仪
Thermo Scientific RadEye G 系列个人剂量率测量仪可为现场应急人员提供快速、可靠的伽马和剂量率测量。
RadHalo RDP 及 FM 能谱区域监测器
Thermo Scientific RadHalo RDP 和 FM 光谱区域监测器可探测和识别所在地或数英里外的辐射。
PackEye 辐射探测背包
Thermo Scientific PackEye 辐射探测背包为辐射调查团队提供了一款强大的工具,可有效处理分散的放射源、放射性污染物和恶意传入的放射源等问题。
RIIDEye 放射性同位素检测器
Thermo Scientific RIIDEye X 和 RIIDEye M 手持式放射性同位素检测器使用二次压缩转换 (QCC) 专利技术,适合从国土安全作业到污染监测和修复在内的广大用户。
RadEye AB100 α-β 污染监测仪
使用 Thermo Scientific RadEye AB100 α-β 污染监测器可保护您的员工并确保工作环境安全。RadEye AB100 监测仪采用多种操作模式检测一系列环境中的 α/β 表面污染,因此员工永远不会有超过暴露限值的风险。
辐射剂量测定仪器
辐射剂量测定仪器可测量并监测因电离辐射暴露而被身体吸收的辐射剂量。有些职业的从业人员经常会暴露在有限的辐射环境下,工作人员需要佩戴剂量计,以根据规定的年度辐射剂量限值来监测和跟踪累积辐射暴露量。通过辐射剂量测定技术监测任何暴露情况,可为安全和安防人员提供保护,特别是负责威胁检测的人员。此外,可利用环境辐射剂量测定系统在大面积区域监测可能发生辐射暴露的工作环境。
EPD TruDose 电子个人剂量计 (EPD)
Thermo Scientific EPD TruDose 电子个人剂量计(EPD)可在需要监测辐射暴露情况的环境中监测 γ 和 β 辐射,且准确性和操作简便性都比前代 EPD 更加优秀。
TLD 读出器、卡片和材料
Thermo Scientific TLD 读出器、卡片和材料可在医学应用、核应用、研究应用及保健物理学应用中对单个 TLD 元件所吸收的辐射剂量提供经济有效的测量。
辐射量测定服务
Thermo Scientific 放射量测定服务可帮助您准确测量工作场所的辐射剂量,确保工作人员的安全。我们会向企业发送徽章,供其员工佩戴一段时间。在相应时段结束后,徽章将送回赛默飞世尔科技接受分析。待生成在线报告后,提供给企业。