Search Thermo Fisher Scientific
FTIR 光谱法的特点
Thermo Scientific Nicolet 系列光谱仪为质量控制、分析服务或高性能研究带来出色的灵活性、性能和可靠性。
我们提供全系列解决方案,从占地面积小、使用简单的 Thermo Scientific Nicolet Summit FTIR 光谱仪,到高度可配置的灵活 Thermo Scientific Nicolet iS50 FTIR 光谱仪,不一而足。每种解决方案都具有优异的性能,可帮助您鉴别未知物质、发现新结构或提供定量见解。由于能够与 FTIR 显微镜结合使用,因此可以将能力范围扩展到10微米以下以及进入微塑料和污染物分析领域。
我们提供创新的多功能软件,从市场领先的老牌 Thermo Scientific OMNIC 软件,到新近设计的64位数据库驱动 OMNIC Paradigm 软件包,不一而足。这两款软件均可控制仪器、提供诊断工具,并包含大量分析工具,从基线校正等简单功能,到多组分搜索等进阶功能,无所不有。OMNIC Paradigm 还提供出色的工具来构建工作流程,使您能够快速高效地进行 SOP 编码。
赛默飞世尔科技的团队将是您开发分析所需工具的合作伙伴。我们与行业、学术界和小型企业合作,确保他们拥有完成工作所需的工具,从添加新功能到核心软件,到开发工作流程以完成复杂的多步骤任务,我们都能胜任。
我们的 Nicolet 光谱仪在可靠性方面始终处于主流地位。我们的优质服务在验证工具的加持下得到增强,这些工具可直接向工厂提供“前瞻性”信息(如果情况允许)。我们还拥有对您的仪器进行验证的软件和硬件,以帮助确保您的数据能够可靠地用于药物发现或法医调查,保护您的数据并向内部或外部利益相关方证明其价值。我们的国际服务团队具有出色的技能和覆盖范围,可提供包括快速响应和培训在内的服务。
我们对接多种采样技术,为您提供针对几乎任何分析问题的解决方案,从低浓度气相工作到使用掠射角技术的超薄薄膜分析,无不胜任。我们的样品室允许使用多种选项,包括联用方法,如热重分析-红外(ThermoGravimetric Analysis-InfraRed,以下简称 TGA-IR)(用于解析)或气相色谱-红外(Gas Chromatography-InfraRed,以下简称 GC-IR)(用于硅片和硅盘)。
实验室工作取得成功的关键通常是速度、准确性和可靠性,而所有这一切都可以依靠我们的解决方案来获得。无论您使用的是法医、制药、聚合物、工业气体还是一般分析或质量控制实验室,我们都可以提供您所需的工具。教师和学术专业人员可以找到简单而又灵活的教育系统,而研究人员可以发现他们需要的从宏观到微观领域的各种工具。
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.