Search Thermo Fisher Scientific
FTIR 光谱能够揭示固体、液体和气体的成分。其常见的应用为鉴定未知材料和确认生产材料(原料/成品)。在大多数情况下,其信息内容具有特异性,能够对相似材料进行细微的鉴别。FTIR 分析的速度使其在筛选应用中特别有用,同时其灵敏度能够实现众多进阶研究应用。
FTIR 应用的整个范围颇为广泛。一些较常见的应用包括进料/出料的质量验证;通过 TGA-IR 或 GC-IR 分析对聚合物、橡胶和其他材料进行解析;通过对小部分材料进行微量分析来鉴定污染物;薄膜和涂层分析;监测汽车或烟囱排放;以及失效分析。
保存艺术品和其他古物需要彻底了解所涉材料的成分,包括以前尝试过的保存方法的影响(通常包括保护艺术品的涂层)。Thermo Scientific Nicolet Summit FTIR 光谱仪因其在鉴定(特别是纤维和染料的鉴定)中具有无损性质和特异性而经常用于考古遗址。我们的显微术和样品制备专长使分析人员能够深入了解各种成分,包括庞贝古城墙壁上的壁画和威尼斯的丁托列托画作。
直观的 Nicolet Summit FTIR 光谱仪或其他 Nicolet 系列 FTIR 光谱仪和课程计划可帮助您展现从识别不同的有机官能团到了解高分辨率气相光谱中的所有峰值等所有内容,从而让您的学生保持专注并高效地工作。您也可以让学生在拥挤的教学实验室中快速测量样品,然后使用 Thermo Scientific OMNIC Anywhere 云端应用程序远程分析其数据,从而避免出现因光谱仪数量有限而导致学生有闲置的时间。
使用 FTIR 分析进行研究或质量控制,以帮助优化锂电池替代品(例如 Li–S、Li–O2、钠离子)和电解液配方或者您的催化体系。您可以检查产品质量并收集化学信息,以确保符合利益相关方的规格需求。FTIR 光谱法的非破坏性特性使其成为快速收集影响电池寿命和安全性的变化信息的理想技术。
通过搭配合适的附件,您可以执行动态电化学研究;在现场原位条件下操作您的系统(实时运行);在受控环境条件(包括温度和大气)下检查催化剂;检查储能池不同区域的行为,或分析过热/过电压或机械损坏条件下释放的气体排放物。
人们在日常用品和制造过程中使用塑料,导致大量缓慢降解的物质进入我们的环境和食物链。随着塑料分解成微小颗粒(直径 <5 mm),需要研究其对人类、动物和生态系统健康的影响。FTIR 光谱法已被证明是该领域研究人员的强大工具,可用于监测空气质量、检测水质和分析土壤,以解决污染水平升高引起的环境和健康问题。
使用 FTIR 分析简化微塑料测试并加速您的研究。我们为利益相关方提供各种工具,以涵盖样品采集 (过滤)、材料谱库、自动化分析和详尽报告。
根据您的需要,我们提供用于颗粒鉴定的 FTIR 谱库、用于水性样品过滤的样品采集工具、通过 Thermo Scientific Nicolet iN10 红外显微镜成像进行高速数据采集以及使用 Thermo Scientific Nicolet RaptIR FTIR 显微镜针对大面积进行快速的数据收集和详尽报告。
微塑料分析的创新解决方案电子书
这本电子书深入探讨了塑料微粒污染,并展示了创新型振动显微光谱技术对此研究领域的影响。
食品和饲料行业的各企业面临的压力不断增加,在提高工厂生产和盈利率的同时要生产出符合客户要求的产品。
食品制造商可以使用 ATR 技术快速测定生产的食品成品中的反式脂肪含量。该分析有助于符合食品标签的要求,帮助养成健康的饮食习惯。
每个法医毒理学实验室的创建标准不尽相同。不论您是需要筛选并确认已知化合物还是需要鉴定未知化合物或推进法医学研究,我们都能提供一种可满足您当前和未来需求的解决方案。
无论是毒品还是油漆碎片,都能提供对查获微量物证完整而可靠的鉴定结果。在同一系统中集成 FTIR 和拉曼两种技术可提供两种 SWGDRUG/SWNAT A 类仪器方法来鉴定物证。Thermo Scientific Nicolet iS50 FTIR 光谱仪配有金刚石 ATR 模块和光谱搜索库,可用于快速鉴定材料。使用 GC-IR 区分非法药物异构体,并使用 Thermo Scientific OMNIC Specta 软件通过多组分搜索分析复杂混合物。
从证券欺诈到凶杀调查,备受瞩目的法庭案件往往能从一些可疑文件中找到转折性突破点,这就需要在油墨之间或参考数据库之间进行比较。伪钞检测还有赖于对油墨和纸张本身的分析。速度和准确度,对于立案和严惩犯罪行为而言,显得尤为重要。
大多数材料分析需要多维度分析来提供全貌。将 FTIR 显微镜和 FTIR 光谱仪结合使用可鉴定油漆、玻璃、纤维和胶带等各种材料。
FTIR 和拉曼光谱法在法医学和痕量材料分析中的应用点播网络讲座
使用 FTIR 光谱法对油井排放物等各种样品进行气体分析和执行环境空气监测。 无论您是进行消防科学研究,分析排放物还是需要验证半导体制造的气体纯度,FTIR 光谱法都能提供推进您的研究或保持业务竞争力所需的见解。FTIR 光谱法可产生气体样品的光谱,这些光谱代表分子对特定波长的光的吸收和透射响应,从而形成样品的分子“指纹”。这使该技术对于有以下要求的应用相当有用:
气袋
气袋法分析气袋膨胀期间排放的废气。检出限假定室温 DTGS 检测器的收集时间为2分钟。
环境空气
测量环氧乙烷等具有挑战性的化合物需要采用能避免良性干扰误报并符合环境保护署 (EPA) 和美国职业安全与卫生管理局 (OSHA) 等监管机构标准的技术。成功进行环境空气监测需要在即使存在高浓度干扰物(如水、溶剂和碳氢化合物)的情况下,也能分辨出低至个位数 ppb 的目标化合物。
飞行员的呼吸氧气
飞行员的呼吸氧气(Aviator’s Breathing Oxygen,以下简称 ABO)方法旨在根据美国空军军用标准 1564A 检测 ABO 气体中的杂质。此方法用于10米气池。检出限假定室温 DTGS 检测器的收集时间为2分钟。
大宗气体认证
测量用于半导体、医疗、食品饮料和能源领域的 N₂、O₂、H₂、Ar、Kr 和 CO² 中的痕量污染物。FTIR 可以使用 StarBoost™ 等进阶技术,同时对多种污染物进行精确到十亿分之个位数的测量,对于某些半导体应用,可进行精确到万亿分之两位数的测量。此外,提供的系统级产品可轻松实现自动化,从而提供多通道采样和工厂报告。
压缩呼吸空气
压缩呼吸空气(Compressed Breathing Air,以下简称 CBA)方法可用于分析 CBA 中的杂质。此方法用于10米气池。检出限假定室温 DTGS 检测器的收集时间为2分钟。
发动机废气排放
原废气方法用于测量来自火星塞点火或柴油发动机的发动机废气排放。这些方法涵盖未稀释废气中的各种浓度范围,并在催化转化器之前或之后采集气体样品。汽油与柴油方法在若干组分的浓度范围上存在差异,这是因为柴油废气因过量的空气而与火星塞点火发动机废气有所不同。FTIR 是一种出色的技术,用于研究选择性催化还原(Selective Catalytic Reduction,以下简称 SCR)化合物,包括 NO、NO₂、N₂O 和 NH₃。这些方法配置有 Thermo Scientific 2米气池和液氮冷却 MCT-A 检测器。检出限基于3秒的采样时间。
消防科学
消防科学方法配置为分析建筑材料燃烧过程中产生的有毒气体,包括 EN 45545-2 铁路烟雾毒性标准中定义的气体。该方法可用于锥量量热仪、烟箱或燃烧实验的环境采样。FTIR 配置有一个2米通路长度的加热样品池,适用于大多数消防科学应用,也可为稀释样品使用通路长度更长的10米通路长度样品池。检出限基于使用液氮冷却 MCT-A 检测器情况下的3秒采样时间。
工业过程
FTIR 是多种过程中监测应用的理想选择,可为半导体行业、化学品生产和空气分离提供自动化的成品质量保证。由于 FTIR 是一种光学技术,无需校准,因此可以在不进行任何干预的情况下运行数月或更久。这大大降低了运营成本,相当适合生产厂或偏远地区。
可再生能源
FTIR 是一种出色的技术,用于分析新的可再生能源开发产生的气体,如木屑的热解或者垃圾或粪便的厌氧消化。在发电过程中,多种合成燃料和生物气会产生环境排放,如甲烷和其他潜在有害气体。它们还会对燃烧室或压缩机造成有害影响。用于燃料电池的氢气必须是不含污染物的,这些污染物可通过 FTIR 检测出来。FTIR 光谱法具有分析氢气、合成燃料和生物气组分的强大功能,从而使研究人员能够优化其气体生成和收集技术。
特殊气体
需要高准确度和稳定校准的气体应用可受益于 FTIR 的优势。FTIR 气体分析可用于特殊气体生产、半导体纯度测试以及鉴定 O₂ 或呼吸空气中的污染物。
源排放
赛默飞世尔科技为化工生产、医疗灭菌、源测试、半导体制造、燃气轮机、水泥制造和汽车生产等领域的源排放分析提供了一些业内较为强大的硬件和软件工具。无论您是打算开展小型源检测业务,还是要在各地实施工厂检测方法,我们都能提供符合您需求的 FTIR 解决方案。凭借深厚的应用知识,我们提供切实有效的解决方案,在启动运行后,您可立即进行气体分析。这些方案包括安装、QA/QC、监管要求和数据验证方面的支持。
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
气袋 |
|
|
|
|
|
|
|
环境空气 (EH&S) |
|
|
|
|
|
|
|
飞行员的呼吸氧气 |
|
|
|
|
|
|
|
压缩呼吸空气 |
|
|
|
|
|
|
|
废气排放 |
|
|
|
|
|
|
|
消防科学 |
|
|
|
|
|
|
|
大宗气体监测 |
|
|
|
|
|
|
|
工业过程 |
|
|
|
|
|
|
|
可再生能源 |
|
|
|
|
|
|
|
特殊气体 |
|
|
|
|
|
|
|
源排放 |
|
|
|
|
|
|
|
使用 FTIR 光谱仪可靠地鉴别不同等级的玉石或揭示矿物样品的组成。了解 美国宝石学会(Gemological Institute of America,以下简称 GIA)如何使用 FTIR 光谱法进行处理过和未处理过的宝石鉴定。
当前的十年见证了生命科学研究和生物制剂的惊人增长。 使用 FTIR 光谱法可以轻松对蛋白质、脂质、组织、细胞和各种细胞提取物等生物样品进行分析。使用各种型号的 Nicolet FTIR 光谱仪和显微镜,可以完成各种类型的分析,如蛋白质结构解析、蛋白质稳定性、蛋白质间相互作用、脂质修饰、组织成像、植物提取物分析等。 所述的每种分析都可能具有不同的灵敏度、物理化学耐用性和通量要求。我们根据每个实验室的当前和未来要求定制我们的产品。
了解材料的化学性质和特性是许多分析流程关键的初始步骤。从汽车到微电子应用,我们的 FTIR 光谱仪能帮助您更好地了解您正在使用的材料。
诸等例子包括表征新材料;测量半导体材料的各种特性,如 CO 浓度和薄膜厚度及浓度;研究锂离子电池等储能解决方案;利用自动化测量多个光谱范围,以测量从远 IR 到可见光范围的材料;测量固化、氧化和降解引起的材料变化;快速测量毫秒至纳秒级的变化;表征生物复合材料;测量半导体激光器和其他先进光子器件的发射量;以及研究先进聚合物材料的特性。
在医疗保健产品的开发和生产中,确保能适当的成分和纯度,以保护消费者和贵公司的声誉至关重要。Nicolet 系列光谱仪设计用于在研究实验室、在线生产甚至装卸区提供快速做出可靠的关键决策所需的信息。
通过我们的光谱仪,您可以快速、可靠并有针对性地进行原材料鉴定、多晶型区分和制剂分析。我们的光谱仪使用支持数据完整性和所需验证方案的软件工具,以及专为全天候工作而设计的硬件模块(重新鉴定需求低),可帮助您在完成工作的同时满足药典监管要求。从简单的任务型 Nicolet Summit FTIR 光谱仪和 Thermo Scientific Nicolet iS20 FTIR 光谱仪系统到完全可配置的 Thermo Scientific Nicolet iS50 FTIR 光谱仪,我们都可调整工具来满足您的需求。
从新材料的研发到产品失效的根本原因分析,对聚合物及体系成分进行表征。了解在设计具有先进功能的新材料时需要控制的化学性质。捕捉添加剂配方的变化、多层聚合物复合材料的降解、包装材料的弱化以及加工固化时间对聚合物规格的影响。
石化和化学实验室正在按照严格的标准测试方法,对原油、天然气和石脑油以及多种化学品或聚合物进行复杂的分析。通过快速明确地鉴定复合塑料、混合物、填充剂、涂料、橡胶、涂层、树脂和粘合剂,通过多种光谱技术和光谱鉴定工具鉴别材料缺陷,利用 OMNIC Specta 多组分搜索功能进行复杂的混合物分析,我们的分析仪器和软件产品可帮助您简化分析并优化工厂生产产出,并带来更多其他的益处。
研究应用需要多种选择和灵活性。我们在光谱(从可见光到极远 红外)和时间(从 ms 到 ns 级数据采集)两方面上实现了专业实验的设计,并提供全系列操作。无论您是表征超薄薄膜、引导光束通过真空室还是分析化学键的动态变化,Nicolet iS50 FTIR 光谱仪都可以配置为支持您的需求,包括化学反应监测、半导体激光器和其他光子器件的测量、锂离子电池等储能解决方案的研究以及其他研究应用。
FTIR 特别适用于分析硅和其他电子元件。我们的工具可以分析晶圆的碳或氧含量、外延涂层厚度等。特殊的设计使您可利用启用的各种数据收集模式来处理生产晶圆或更小的硅盘。我们的半导体研究工具包括分析直径高达 300 mm 晶圆的能力;各种分析模式;C、O 和 EPI 分析方法(定量工具);使用吹扫过的附件分析 6 in(注:1 in = 2.54 cm)硅盘;以及 FTIR 在半导体领域的丰富经验。
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.