Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific MAX-iR FTIR 气体分析仪旨在应对在线工艺监控、批量采样、气体纯度/认证等方面的挑战。结合 Thermo Scientific StarBoost 光学增强技术,MAX-iR 分析仪使用户能在许多应用中实现个位数 ppb 检出限。对于超高纯度气体应用,检出限可以进一步降至中等 ppt 级。
使用 Thermo Scientific MAX-Acquisition 自动化软件执行灵敏的实时分析,该软件是专为实时工艺和 CEM 环境开发的高性能分析软件。为了在无需人工交互的情况下获得高生产率,该软件配备了全自动方法控制、数据发布、可配置警报、远程控制和报告工具。MAX-iR FTIR 气体分析仪的其他特点包括:
MAX-iR 分析仪具有低至个位数 ppb 的检出限,并能实时测量杂质,相当适合从过程监控到成品质量保证的各项工业工艺应用。可将 MAX-iR FTIR 气体分析仪用于化学品生产、空气分离、半导体和饮料应用。
测量环氧乙烷等具有挑战性的化合物需要采用能避免良性干扰误报并符合 EPA 和美国职业安全与卫生管理局 (OSHA) 等监管机构的标准的技术。成功进行环境空气监测需要在即使存在高浓度干扰物(如水、溶剂和碳氢化合物)的情况下,也能分辨出低至个位数 ppb 的目标化合物。MAX-iR 气体分析仪适用于多种连续环境空气监测应用,无论是在工厂还是实验室,其中适合的应用包括医疗灭菌、化学品生产、半导体制造和汽车生产。
全自动 Thermo Scientific EMS-10 平台提供快速可靠的连续排放监测,无需重新校准或使用液氮。我们的排放源系统都采用了 StarBoost 光学增强技术,可检测甲醛和环氧乙烷等难以测量的化合物,检出限可低至个位数的 ppb。使用 MAX-iR FTIR 气体分析仪进行关键源排放分析,包括化学品生产、源测试、燃气轮机和水泥制造。
FTIR 工业气体分析资源
查找介绍如何分析废气、监测连续排放气体 (CEM) 以及评估高纯度气体的基于 FTIR 的技术、网络讲座和应用。
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.