Search Thermo Fisher Scientific
傅里叶变换红外光谱法是经常用于材料鉴定和表征的光谱分析技术之一。 FTIR 本身就能清楚地揭示材料的特性、纯度和数量。但如果与下述相关技术结合使用,就可以为想要表征材料的实验室打造强大的工具。FTIR 可提供材料鉴定和检测以补充分离 (GC-IR) 或了解流变变化背后的化学原理。
拉曼光谱法是研究聚合物、API 和许多其他材料的组成和结构的强大工具。FT-拉曼使用近红外光谱(Near InfraRed,以下简称 NIR)激光波长进行激发,从而实现穿过玻璃样品瓶、聚合物泡罩包装、证据袋和类似包装材料进行采样。 FTIR 和拉曼是配套技术。一般来说,拉曼光谱法中较强的各种峰在 FTIR 中却较弱。 因此,将这两种技术相结合可提供分子的完整表征。
典型的中红外区范围为 400-4000 cm-1,适用于定性分析。4000-14000 cm-1 区域由丰富的泛音和组合峰组成,这些区域通常适用于各种定量分析。在 NIR 区域中工作的一大优势是,能够分析透明玻璃样品瓶中的材料和异质样品。
气相色谱法是指根据气体的保留时间对其进行分离和表征。如果将 GC 与选择的检测器(如质谱仪或红外检测器)结合使用,可提供完整的结构鉴别。将气相色谱分析系统与 FTIR 相结合的明显优势是异构体和共洗脱材料的表征。 各种研究已经证明了多模式分析对法医和失效分析研究的重要性。
紫外-可见光光谱法覆盖 190-1100 nm 范围的吸收光谱。研究人员可以将紫外-可见光区域与 NIR 和中红外(Middle InfraRed,以下简称 MIR)区域吸收光谱相结合来表征材料并更深入地了解新材料中的化学键。
SEM 已发展成为众多不同研究领域中的一个关键工具,范围覆盖从材料科学到法医学、工业生产甚至生命科学领域所涉及的一切内容。只要需要关于样品表面或近表面区域的显微信息、SEM 就会成为必要的工具。因此,该方法几乎在科学、技术和工业的每个分支中都得到了应用。
了解分子水平的流变现象使研究人员能够加快配方开发和工艺优化。
带 Thermo Scientific HAAKE MARS 流变仪平台的 Thermo Scientific Rheonaut 模块可使用 FTIR 光谱法同时测量分子水平的流变特性和结构变化。组合分析可广泛研究变形/剪切以及热诱导或 UV 固化下的结构变化。
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.