Thermo Scientific FTIR 光谱仪和显微镜资源
了解有关 FTIR 光谱法的更多信息并获得所需的资源
访问我们的 FTIR 光谱学院,了解 FTIR 光谱法的基础知识以及如何将这项技术应用于您的研究、分析以及质量保证和质量控制。此外,浏览本页面底部的资源,了解如何让 Thermo Scientific FTIR 光谱仪和显微镜为您的特定应用发挥作用。
Thermo Scientific FTIR 学院
日常使用分子光谱学技术,建立信心。无论您是新手、教师或专家,您总能学到一些新技术,比如 FTIR、拉曼、NIR、微量分析等。寻找有用的教程、基本图、仪器指南、应用资料和更多资源来满足您的好奇心。使用 FTIR 实现多种有机和无机样品的定性和定量分析。 
Thermo Scientific FTIR 光谱法资源
材料分析解决方案手册
无论您是要开发新材料、解决分析问题还是确保产品质量,您的材料分析仪器都需能提供您需要的明确答案—而且速度要快!下载我们的材料分析解决方案手册,探索适合各种应用的解决方案。
显微光谱选择指南
找到可满足您日常分析需求并适应您不断增长需求的出色 Thermo Scientific Nicolet FTIR 光谱仪、Thermo Scientific Nicolet IR 显微镜或 Thermo Scientific DXR3 拉曼显微光谱系统。
FTIR 药物分析手册
安全地加速药物开发以获得更优良的结果:在本手册中,了解有关我们的全系列光谱分析和材料表征工具的更多信息。
聚合物故障排除指南
确保原料、母料和成品符合您的质量标准,以及在不符合时利用 Thermo Scientific 光谱分析解决方案调查原因。
FTIR 显微术和 FTIR 光谱法的其他资源
了解有关 FTIR 显微术和 FTIR 光谱法以及这些技术为分析提供的不同应用的更多信息。您将发现从食品和饮料到制药领域的多种不同应用资料,以及白皮书、电子书和网络讲座。 
点播网络讲座
点播网络讲座
通过 GC-MS 替代方法进行实时的连续 HAP 检测
美国环境保护署(Environmental Protection Agency,以下简称 EPA)测量环境空气中有害空气污染物(Hazardous Air Pollutant,以下简称 HAP)的方法包括 TO-14a 和 TO-15。以往采用这些方法时,使用特制的“Summa 型”罐采集样品,然后将样品运至实验室,通过气相色谱质谱联用技术(Gas Chromatography Mass Spectrometry,以下简称 GC-MS)进行分析。GC-MS 可实现样品内多种 ppm 至 ppb 级浓度 HAP 和非 HAP 的形态分析和定量,但在许多情况下,客户必须等待数周才能获得结果。近期开发的新型技术可实现通过 FTIR 气体分析实时地同时监测10多种至100多种化合物。可在1分钟内实现与 TO-14a/TO-15 中的要求相似的检出限,且对样品完整性的影响较小。本次讲座将阐述硬件和软件两方面的技术进步,这些进步使得现在能够通过 FTIR 实时监测环境空气中的 HAP。
使用在线 FTIR 光谱法监测工业气体的优点
FTIR 光谱法在监测包括燃烧排放物在内的工业生产中所产生的气体方面具有诸多优势。这些优势包括能够同时、快速、持续地测量多种气体。本次网络讲座将探讨使用 FTIR 进行在线监测时需要考虑的实际问题,以及为了得到准确结果而必须避免的常见错误和误区。
视频主题包括:
  • FTIR 用于气体分析的概述
  • FTIR 与其他技术的比较
  • 样品处理注意事项
  • 自动连续工作
使用 FTIR 光谱法进行的快速燃烧分析
FTIR 光谱法是一种强大的分析方法,它可以在线监测废气中的多种化合物,具有低检出限和快速响应的特点。本次网络讲座将回顾工业化学家和工程师在评估在以下情况中发现的燃烧气态产物时所经历的挑战: 
  • 发动机及催化转换器设计:当在采用氨或尿素 (NH3) 进行的选择性催化还原(Selective Catalytic Reduction,以下简称 SCR)循环中降低 NOx 排放量时,具有5个样品/秒的测定能力
  • 发电厂和水泥厂:需分析 HCl 和 SO2 排放,以符合严格的监管标准。
  • 材料消防安全测试:出于安全考虑,需要迅速查明有毒分解产物(如 HCl、HF、HBr 或 CH2O)。
使用 FTIR 光谱法进行工业气体分析的基础知识
在线 FTIR 仪器提供灵活、实用的分析技术,可作为生产设备以实现先进的诊断和工业气流的环境监测。从连续排放监测(Continuous Emission Monitoring,以下简称 CEM)到半导体气体纯度在十亿分之一污染水平下的监测,FTIR 为研究人员打开了通向气流化学成分的无价宝贵之路。本次网络讲座向听众介绍工业 FTIR 分析的根本优势、劣势和利弊,配合应用实例和与其他竞争技术的比较。
FTIR 在气相合成燃料和沼气领域的应用
FTIR 光谱法对于涉及可再生能源研究(如垃圾填埋场的厌氧消化或农产品逸出的甲烷进行发电)的工程师和科学家是有用的。FTIR 可用于监测主要成分(CH4、CO、CO2)、污染物(硅氧烷、诸如 HCl 之类的酸)以及燃烧产物(NO、NO2、N2O)。本次网络讲座将介绍 FTIR 用于沼气分析,包括定量分析中采样的考虑和因素
使用 FTIR 进行消防科学气体分析
消防安全和火灾防护工程领域的科学家分析了在不同的条件下材料燃烧时逸出的燃烧气体。FTIR 光谱法为消防安全工程师提供了有用的分析工具,可于在线分析多达25种感兴趣的气体,包括高毒性的酸,如 HF、HCl 或 HCN。根据系统配置,采样的检出限可以是低百万分之一(parts per million,以下简称 ppm)级别,可连续监测逸出气体。
使用 FTIR 光谱法分析烟雾毒性
本网络讲座探究新颁布的欧洲铁路/运输法规 (EN 45545-2) 对安全标准和气体检测的影响,以及如何使用在线 FTIR 作为其他常见多组分分析技术的替代技术。
使用超灵敏 FTIR 提高大宗和特殊气体的分析效率
FTIR 气体分析技术领域的新进展使得可在低 ppb 至中 ppt 级别进行实时气体测量,其灵敏度可与基于 GC 的技术相媲美。本网络讲座涵盖了 FTIR 气体分析领域的新硬件和应用。
环氧乙烷源排放监测解决方案
各地都在测量固定污染源产生的环氧乙烷(Ethylene Oxide,以下简称 EO),每当出现有关排放和暴露标准的修改或补充提案时,人们的关注度就会大幅提高。低水平 EO 监测面临很多挑战,如低 ppb 范围内的分析、分析速度、可靠性和可靠的质量保证(Quality Assurance,以下简称 QA)/质量控制(Quality Control,以下简称 QC)。
观看本次网络讲座可了解有关 EO 监测挑战的更多信息,以及如何使用基于 FTIR 的超灵敏 CEM 系统轻松应对这些挑战。
FTIR 药物分析
点播网络讲座
确保药物配方从开发到质量控制的完整性
为确保在整个药物开发过程中保持化学和结构完整性,需要进行大量测试从而维持其功能。红外和拉曼光谱测定就是用于研究化学完整性变化的技术。本次网络直播将阐述在开发流程直至后期 QC 测试的整个过程中,在数据收集、监管合规性、仪器认证、方法验证和数据完整性方面的哪些环节可以提高效率。了解如何快速识别多态结构的变化、监控活性药物成分(Active Pharmaceutical Ingredient,以下简称 API)到辅料的分布以及排除不合规格(Out-Of-Specification,以下简称 OOS)产品批次的故障,同时保持审计所需的数据完整性。
主要学习目标
  • 在药物开发路径的哪些环节可以应用 FTIR、NIR 和拉曼技术,以及可获得的知识
  • 如何在分析方法确认、验证以及转移到 QC 和生产过程中尽量减少耗时费力的步骤
  • 在选择可同时确保药物配方完整性和数据完整性的硬件软件一体平台时应注意的要点。
FTIR 聚合物分析
点播网络讲座
用于了解组件磨损的微粒分析
运动组件会因物理或化学分解(如磨料磨损)产生颗粒。这些颗粒的大小通常为20-100微米,可能来自密封件、转子或热诱导降解的相邻流体(润滑剂、燃料等)等来源。颗粒的表征是来源确定和修复两方面的关键步骤。在本次网络讲座中,我们介绍使用简单的 FTIR 显微镜来鉴定汽车来源的颗粒,以证明该方法在快速分析中的实用性。
化学侦探系列网络讲座:揭示聚合物背后的谜团
观看以下光谱法网络讲座来了解红外和拉曼光谱法如何帮助您揭示聚合物的神秘之处——从研究到故障分析、质量控制以及其他方面!了解如何解决您机构迫切的问题,从而保持竞争优势和精简您的研究。  
一般 FTIR 和 QC
点播网络讲座
提升您对流程的信任感:FTIR QA/QC 工具
无论您的数据将用于过程控制、法庭还是用于确保上游和下游质量,您都需要专为给您的利益相关方和您赋予信心而设计的硬件和软件工具。Thermo Scientific 系列 FTIR 光谱仪可提供您所需的一切,从美国测试与材料协会(American Society for Testing and Materials,以下简称 ASTM)合规到数字签名。本次网络讲座将研究其中的一些工具,并展示数据关键型实验室的实用流程。
FTIR 教育和教学
点播视频
FTIR 食品分析
点播网络讲座
在中红外分析中使用光纤探针的优点
了解如何在 FTIR 光谱仪中有效使用光纤探针来远程分析中红外光区域中的液体和固体。学员将对中红外光纤探针的功能和使用案例有大致的了解。 
从粉末到油漆碎片——现代显微光谱法可从微小样品中获取大量信息
显微光谱法可以分析颗粒、纤维、油墨、污染表面等,这使其成为涵盖环境、汽车、制药、法医学等多种行业的主力工具 
观看本次网络讲座,了解如何通过现代显微光谱分析系统在用户技能水平范围更广的情况下提高获得结果的速度和准确性。听一听衍射限红外光学器件、增强的视觉性能以及具有新用户界面的强大64位软件能够在样品制备、微塑料、纤维分析、涂层、微测和 ATR 分析方面发挥的作用。