产品简介
Thermo Scientific EMS-10 烟气排放连续监测系统是一种基于 FTIR 的全自动气体和排放监测系统。集成式 Thermo Scientific MAX-iR FTIR 气体分析仪无需液氮,即可同时准确地分析和报告许多化合物。使用 Thermo Scientific 享有专利的 StarBoost 光学增强技术部署系统时,可达到单位数 ppb 检出限。集成式多工器控制所有气体流,包括调零气体、校准气体和多达4个样品气体流。
对于监管验证研究,校准气体也可以通过集成式多工器稀释,从而在单个校准标准液中达到所需浓度。所有数据采集、数据分析、系统控制、QA/QC 程序和排放报告均在 MAX-Acquistion 控制软件内自动进行,可通过大尺寸前面板触摸屏查看。
EMS-10 旨在作为完全合乎标准的 CEM 使用,几乎或根本不需要用户交互,具备用户可定义的测序(可根据时间变化)、远程控制以及标准数据发布和报告功能。警报功能、主动维护提醒和直观的触摸屏界面可为用户提供可行的见解,并能快速响应高排放或数据质量问题。
特点
EMS-10 通过利用加热颗粒过滤器、加热采样泵和加热旁通泵在所有样品通道上实现连续流来处理高温和湿样品。工厂接口模块提供灵活的 I/O 功能,可触发警报并整合来自流量监测器和/或氧分析仪等外部传感器的信号。有多种外壳选件可供选择,以提供出厂即用的完整解决方案。
应用
EMS-10 几乎适用于任何排放监测应用,包括热催化氧化剂、燃烧和焚烧排气、水床和填充床洗涤器、工厂范围和使用点(Point-Of-Use,以下简称 POU)半导体减排系统以及水泥和石灰窑。
FTIR 工业气体分析资源
查找介绍如何分析废气、监测连续排放气体 (CEM) 以及评估高纯度气体的基于 FTIR 的技术、网络讲座和应用。