Nicolet iS50 FTIR 光谱仪概述
为您的分析实验室工作流程给出明确答案
Thermo Scientific Nicolet iS50 FTIR 光谱仪配有专用附件和集成软件,是一个全功能的材料分析工作站,能够轻松解决您的分析难题。
iS50 FTIR 光谱仪设计十分灵活,可以从一个简单的 FTIR 工作台升级为全自动多光谱范围的系统,能够采集从远红外光到可见光的光谱。您可以一键式启动全新的 ATR、拉曼及 NIR 模块,无需手动更换系统部件即可使用这些技术。
Nicolet iS50 FTIR 光谱仪的特点
Nicolet iS50 FTIR 光谱仪可支持双光源,为用户提供 Polaris 长寿命红外光源和卤钨灯白光源。全面支持各种附件,灵活用于所需分析。Nicolet iS50 FTIR 光谱仪的其他特色包括:
  • 主样品室配有三个检测器
  • 高分辨率(标配)
  • 校验轮(标配)
  • 全镀金光学元件(标配,可提供镀铝光学元件)
  • 安装在电动轮上的中性密度能源屏幕(标配)
  • 吹扫接口(选配)
  • 电动滤光轮(选配)
  • 自动偏振轮(选配)
  • 平行或聚焦发射口
Nicolet iS50R 研究型 FTIR 光谱仪概述
一项用于高级材料分析的出色设计
采用我们专为高级光谱研究设计的 Thermo Scientific Nicolet iS50R 研究型 FTIR 光谱仪,以出色的灵活性和性能对新材料进行表征。 可调节信号的振幅和相位,可进行先进的连续扫描、时间分辨步进扫描或用于双通道光谱应用。Nicolet iS50R PM 光谱仪专门采用 Vectra-Piezo 系列干涉仪,具有出色的精度和信噪比,这是空气轴承或机械干涉仪所不可能实现的,因其容易受到实验室的震动和噪声影响。
Nicolet iS50R FTIR 光谱仪的特点
在配备先进的双光源、三检测器光学器件和多个机载数字转换器后,研究型光谱学工作者受益于 Nicolet iS50R 研究型 FTIR 光谱仪提供的精确度和灵活性,实现先进的研究目标。Nicolet iS50R FTIR 光谱仪的其他特色包括:
  • 步进扫描控制系统和 SST 电子设备
  • 用于快速动力学反应的快速扫描
  • 0.09 cm-1 分辨率
  • 一键式触点采样操作
  • 对齐的前/后安装板
  • 高速 USB 2.0 接口
  • 内置的、宽光谱范围的金刚石 ATR
  • 与所有 Smart 附件和多种其他附件兼容
  • 供两个额外的分束器使用的内部储存位
Nicolet iS50 和 iS50R FTIR 光谱仪的功能
采用我们的模块和附件系列,使 FTIR 分析领域更进一步
随着您需求的增长,Nicolet iS50 光谱仪的功能也越来越强大。无论现在还是将来,不管是做化学品的微区分析,还是有机薄膜、快速反应或者新光源的研究,Nicolet iS50 光谱仪都能满足您的需求。Nicolet iS50 FTIR 光谱仪和 Nicolet iS50R 研究型 FTIR 光谱仪通过以下可选模块增强了 Thermo Scientific Smart 附件等产品的功能:
内置中红外和远红外金刚石 ATR 模块。坚固、快速、随时可用。iS50 ATR 可分析粉末、液体、凝胶和糊剂,无需任何样品制备。所有的反射光学器件和专有的检测器都能让您利用中红外和远红外光谱仪分析有机和无机材料。iS50 ATR 留出了主样品室供其他分析用,不再需要您交换附件或破坏系统密封状态。
分束器自动切换系统 (ABX)。iS50 ABX 分束器自动切换系统让您实现自动分析,通过一键式启动和切换便能使 Nicolet iS50 完成仪器设置。现在,您可以完成包括结晶度、整体分析及鉴别在内的整套分析,加样后即可让仪器利用近红外、中红外及远红外完成工作。
样品室拉曼附件。拉曼附件提供了其他功能,例如以安装于样品室的模块进行绘图和孔板筛选。实验室拉曼光谱分析从未如此多功能、经济高效且易于使用。
带有积分球和光纤系统的 NIR 模块。NIR 模块设计紧凑,同时具有积分球和光纤选件——可一键启动收集,无需准备即可通过容器运行样品,可从非均匀固体、样品固体和液体中原地获得一致性光谱。
TGA-IR 附件。在材料实验室中实现日常的解析操作。 从材料中获取更多信息;利用 Mercury TGA 软件快速、轻松地获得一致结果;通过 ATR 检测开始到残留的材料,完成绘图。
GC-IR 模块。具备独特的化学品立构性和微量化学品鉴定功能使用 iS50 GC-IR 模块和 Thermo Scientific OMNIC Mercury GC 软件可对同分异构材料进行专项定性分析,过程简单,毫不费力。通过采用行业标准的 Thermo Scientific Dionex Chromeleon 色谱数据系统软件操作自动进样器并实现 GC-FID 和 GC-IR 同时检测,进一步提升生产率。新增了 Nicolet iS50 的其他功能,以创建出色的法医实验室工作站——拉曼、ATR 和 GC——均与光谱仪集成。
不论是创建新的 API,识别违禁药物,还是寻找合适的共混聚合物,均可使用 Nicolet iS50 FTIR 光谱仪运行样品。这款一体式材料分析工作站适合以下用途:
  • 聚合物和橡胶——在单个工作站中以一键运行材料 ID、混合、形态、动力学和多任务分析
  • 法医学——占地面积小,可使用两种 A 类 SWGDRUG 方法,将同质异构材料的 GC-IR 分析简化为一个操作
  • 制药——通过集成系统分析配方和多晶型物,以及用于过程和进样口的 QA/QC 验证及部署方法。
  • 颜料、涂料、油墨——在有机碱中找到无机填充剂和添加剂,并将颜色与配方相关联
  • 食品、调味品、食用油——识别同质异构的香气和味道,并分析水分、脂肪、蛋白质和从种子提取的油
  • 一般实验室——一键即可从复杂分析中得出一致结果,并可在较小占地面积内通过多种技术提高实验室分析能力
视频
相关资源