Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific MAX-iAQ 是一种全自动20点环境空气监测解决方案,即使在高湿度环境下也能用于微量化合物的低水平检测。MAX-iAQ 系统使用先进的 Thermo Scientific StarBoost 技术,可对1至100多种化合物进行低至个位数 ppb 的定量分析,同时保持较短循环时间。这使得 MAX-iAQ 成为替代传统气相色谱分析系统的理想选择,后者通常运行速度较慢、灵敏度较低且维护成本较高。
MAX-iAQ 旨在作为连续监测仪使用,几乎或根本不需要用户交互,具备动态警报功能、用户可定义的测序(可根据时间变化)、远程监控以及标准数据发布和报告功能。有多种外壳选件可供选择,以提供出厂即用的完整解决方案。
MAX-iAQ 系统设计完整,配备温控机架、集成式样品多工器、工业计算机和便于进行工厂通信的接口硬件。集成式多工器集成了采样和旁路泵,可在所有通道上实现连续样品流。氘代硫酸三甘肽 (DTGS) 检测器可实现对整个中 红外光谱的采集,并对几乎任何有机或无机化合物进行低至10几 ppb 的定量,也可为系统配置选配的 StarBoost 增强型光学技术,实现更低的检出限。系统的 FTIR 分析仪在设计上只需较少维护即可运行10年以上,经过工厂校准后可在使用寿命内持续运行而无需重新校准。如有必要,系统可为认证 (QA/QC) 目的而使用校准气缸或为新分析物生成新校准。
MAX-iAQ 环境空气监测系统设计用于多个行业和应用的环境空气分析,包括室内环境健康和安全监测以及净室监测。
FTIR 工业气体分析资源
查找介绍如何分析废气、监测连续排放气体 (CEM) 以及评估高纯度气体的基于 FTIR 的技术、网络讲座和应用。
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.