Search Thermo Fisher Scientific
Nicolet RaptIR+/RaptIR FTIR 显微镜观察速度快,鉴别速度更快
在注重细节的分析实验室中——需在几分钟内获得微米级样品相关信息——使用 Thermo Scientific Nicolet RaptIR 或 RaptIR+ FTIR 显微镜以获取详尽答案。
这些研究级显微镜可以帮助您快速定位和鉴别痕量物质、夹杂物、杂质、微粒,以出色的清晰度和精准度确定样品内物质的分布。其简洁友好的用户界面可为从专家到新手的所有用户提供更高的灵活性和可用性。不论哪种行业或应用,Nicolet RaptIR和RaptIR+ FTIR 显微镜都能快速给出结果。
RaptIR+ 可以拓宽您的选择方案,新增用户切换检测器功能,提供扩展范围操作和无液氮操作。当 RaptIR+ 与 Nicolet iS50 FTIR 光谱仪联机时,可实现更宽范围的各种新的分析功能,包括 TGA-IR、GC-IR、NIR、FT-Raman 等等。为了更节约成本,RaptIR+还可以与Nicolet iS20 FTIR光谱仪联机。
Nicolet RaptIR+ FTIR 显微镜 | Nicolet RaptIR FTIR 显微镜 | |
---|---|---|
可见光分辨率 | 1微米 | 1微米 |
红外分辨率 | 5微米 | 5微米 |
多检测器 | 可更换式、MCT-A、MCT-B、InGaAs | 固定式、MCT-A、MCT-B |
光谱仪选项 | Nicolet iS50 FTIR 光谱仪(右侧或左侧) Nicolet iS20 FTIR 光谱仪(右侧) | Nicolet iS50 FTIR 光谱仪(右侧) |
物镜 | 4倍或40倍可见光,15倍或红外掠射角 | 4倍或40倍可见光,15倍或红外掠射角 |
偏振片 | 马达驱动,可见光和红外 | 马达驱动,可见光和红外 |
从马赛克拼图到红外功能,以及无缝用户经验,Nicolet RaptIR和RaptIR+ FTIR 显微镜进行了完整的技术创新,为专业人员和非专业人员提供帮助。
Nicolet RaptIR 和 RaptIR+ FTIR 显微镜始终与 Thermo Scientific Nicolet FTIR 光谱仪连接。其与 Thermo Scientific Nicolet iS50 FTIR 光谱仪配合使用可提供更广泛的功能,包括 FT-Raman、TGA-IR、NIR、远红外和金刚石 ATR——足以应对复杂的分析挑战。无论您研究的是粉末、液体、气体还是微米大小的微粒,这种组合都能帮助您更快地找到答案。
Nicolet RaptIR+/RaptIR FTIR 显微镜可自动确保您可随时随地使用该仪器。
它具有开放通道和耐用型载物台,可装载厚度达 40 毫米、重量达 5 千克的样品。
优化的光学设计可显示清晰的图像,用户友好的 UI 和舒适的操纵杆可提供几乎毫不费力的用户体验。
4x 和 15x 物镜使您能够清晰地查看整个样品并可聚焦于极微小的细节。
使用显微镜的红外功能能够很快的采集大区域的样品信息并能够以每秒10个光谱、在大于5微米的分辨率下检查您的样品。
Paradigm 软件(64 位操作系统)和 UI 简化了整个分析过程。
显微镜有助于将数据以各种正式的和可定制的格式传输,发送给相关人员。
RaptIR+/RaptIR 用途广泛,使您能够在各种各样的应用中进行分析:
使用 Thermo Scientific OMNIC Paradigm 软件,您可快速浏览和分析复杂样品。它采用数据库格式收集数据,并利用 Windows 操作系统的全部功能,从而收集尺寸超大的图谱,使您能够收集多个目标区域的信息。
Nicolet RaptIR+/RaptIR FTIR 显微镜的创新硬件功能与适用于台式电脑的 OMNIC Paradigm 软件优势相辅相成。它为用户提供了如何从目标中提取所需信息的明确指导。该软件具有简洁友好的用户界面 (UI)、安全的数据库和浮动工具栏,支持64位系统,可轻松创建各种工作流程,以自动执行数据收集和分析序列。
该软件具有简洁友好的用户界面,无论是专家还是新手用户,均可获得他们正在寻找的数据。工作流程自动化,同时能够一次在样品中选择多个目标区域进行收集,有助于节省时间,减少错误。能够自动对焦和自动照明,您可快速、轻松地收集数据。具有可定制的微塑料分析工作流程,所有经验水平不同的用户均可点击、获取图像并进一步选择要在定制报告中显示的内容。
在这些短视频中,您可以看到使用 Nicolet RaptIR+/RaptIR FTIR 显微镜轻松查找样品,采集马赛克拼图,或采集背景和图像:
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.