Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific Antaris IGS 气体分析仪是一种灵活、强大且专用的分析仪,适用于各种气体应用。这种多组分气体分析仪是在工业市场先锋的投入下开发的,以满足特定的气体分析需求,集研究级性能、速度和灵敏度于一身,专门设计用于工厂和过程工艺环境中。
Antaris IGS 气体分析仪的校准和稳定性能高,数据采集速度快,可提供快速可靠的结果。使用该分析仪,可通过工业机架安装和台式配置,以及灵活的气池配置和多种检测器选项,有针对性地满足您的具体需求。Antaris IGS 气体分析仪的 Thermo Scientific RESULT 软件为常规分析、方法开发、方法转移、操作设置和数据分析提供了易于使用的工具。
Antaris IGS 气体分析仪适用于多种 FTIR 气体分析应用,包括半导体制造中的超高纯度特殊气体、燃烧排放、工业排放和有毒/污染性分析物以及生物气、氢气和其他可再生能量燃料的监测。
FTIR 工业气体分析资源
查找介绍如何分析废气、监测连续排放气体 (CEM) 以及评估高纯度气体的基于 FTIR 的技术、网络讲座和应用。
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.