Search Thermo Fisher Scientific
考古测量学,即从考古学样本中收集定量数据,是考古研究最值得信赖的方法之一。Thermo Scientific Niton X 射线荧光 (XRF) 分析仪是在各种研究应用中对艺术品和文物进行无损分析非常实用的工具。
考古勘察
快速获取地球化学数据。利用土壤元素组成的趋势分析,在疑似历史遗址进行现场土壤检测,鉴定埋藏的建筑特征、炉膛区域、火坑和墓地等区域。
修复和出处
确定出处。鉴定绘画和釉彩中的颜料及其他材料成分,帮助保存和修复文物。无需将绘画从画框中取出即可对绘画进行安全检测。
鉴定和保存
鉴定各种艺术品和文物。使用元素组成数据来确定物品在过去是如何保存的,以及在未来应如何更好地保存。
NAGPRA 合规性
史密森尼学会使用我们的仪器根据《美洲原住民墓地保护和返还法》(NAGPRA) 对归还给美国原住民部落的文物进行了分析。测量铅、砷和汞(用于保存文物)的残留量,以便在处理文物时采取适当的防护措施,并在归还物品之前进行适当清理。
年代测定
美国土地管理局和犹他州地质调查局对我们的 XRF 分析仪进行了评估,该分析仪可提供收集岩画、合金和其他材料的重要年代线索所需的元素分析。
Niton XL5 Plus 手持式 XRF 分析仪具有低检测限并由 5W X 射线管提供动力的特点,允许操作员扫描各种不同应用的材料。动态电流调整可确保每次测量都具有出色的灵敏度。实时显示快速准确的结果。